A7102
Sigma-Aldrich
Anti-ADAM-13, Propeptide Region antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-A Disintegrin And Metalloproteinase-13, Anti-X-ADAM-13
Número MDL:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
200
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
Xenopus
concentración
~1 mg/mL
aplicaciones
western blot: 1:1,000
conjugado
unconjugated
enviado en
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Gene Information
Xenopus laevis ... ADAM13(386623)
Descripción general
ADAM 13 belongs to the metalloproteinase family having a disintegrin-like domain (ADAM). ADAM13 may modulate cell-attachment by associating with integrins through cysteine-rich domains. It is also involved in the migration of neural crest-cells.
Rabbit Anti-ADAM-13, Propeptide Region antibody binds to Xenopus ADAM13.
By immunoblotting against the reduced protein, the antibody identifies bands at 120 kDa (minor band), 92 kDa (major band), and cleaved products at 68 kDa, 40 kDa in cell lysates.
Inmunógeno
synthetic peptide corresponding to the amino end of Xenopus ADAM-13.
Aplicación
Rabbit Anti-ADAM-13, Propeptide Region antibody can be used for western blot applications at a dilution of 1:1,000.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol and 0.05% sodium azide.
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 1
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
D Alfandari et al.
Current biology : CB, 11(12), 918-930 (2001-07-13)
Cranial neural-crest (CNC) cells originate from the lateral edge of the anterior neuroepithelium and migrate to form parts of the peripheral nervous system, muscles, cartilage, and bones of the face. Neural crest-cell migration involves the loss of adhesion from the...
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.