AQ0760
Sigma-Aldrich
AQUA Peptide HQDVSILYADIVGFTQLASDCSP[K]
NACRES:
NA.26
mol peso
monoisotopic mol wt 2614.28 Da
enviado en
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Protein-AQUA is a powerful, enabling technology that facilitates focused, quantitative studies of not only specific protein expression, but specific amino acid modification as well, using stable-isotope–labeled peptides and mass spectrometry.
Información legal
This method was developed by Dr. Steve Gygi and colleagues at Harvard Medical School. Limited use of this method is permitted under a licensing arrangement with Harvard Medical School.
AQUA is a trademark of Harvard Medical School
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.