AV33145

Sigma-Aldrich

Anti-ZNF654 (AB2) antibody produced in rabbit

affinity isolated antibody

Sinónimos:
Anti-FLJ21142, Anti-FLJ10997, Anti-Zinc finger protein 654
NACRES:
NA.41

origen biológico

rabbit

Nivel de calidad

100

forma del anticuerpo

affinity isolated antibody

antibody product type

primary antibodies

clon

polyclonal

formulario

buffered aqueous solution

mol peso

66 kDa

species reactivity

human

concentración

0.5 mg - 1 mg/mL

aplicaciones

western blot: suitable

conjugado

unconjugated

Nº de acceso NCBI

Nº de acceso UniProt

enviado en

wet ice

temp. de almacenamiento

−20°C

Gene Information

human ... ZNF654(55279)

Inmunógeno

Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZNF654

Acciones bioquímicas o fisiológicas

The ZNF654 gene, located on chromosome 17, encodes a protein that is part of the zinc finger family.

Secuencia

Synthetic peptide located within the following region: GRKFRNRGLMQKHLKNHVKKIQRQQIAAAQQDDQEVTALEEINCSSSSIS

Forma física

Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.

Cláusula de descargo de responsabilidad

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Alemania

WGK 3

Punto de inflamabilidad F

Not applicable

Punto de inflamabilidad C

Not applicable

Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.