AV33279
Sigma-Aldrich
Anti-ZFP106 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Zinc finger protein 106 homolog (mouse)
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
209 kDa
species reactivity
human
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
aplicaciones
western blot: suitable
conjugado
unconjugated
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
enviado en
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Gene Information
human ... ZFP106(64397)
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZFP106
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ZFP106 is a new candidate transcription factor
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: QKESELQMTSAASPHPGLLLDLKTSLEDAQVDDSIKSHVSYETEGFESAS
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.