KARPAS-25
06072601
Sinónimos:
KARPAS 25, KARPAS25, KARPAS, 25
origen biológico
human lung (effusion)
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Hyperdiploid with complex aberrant chromosomes
morfología
Round to polygonal cells growing singly in suspension
productos
Not specified
receptores
Not specified
aplicaciones
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
enviado en
dry ice
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Human acute plasma cell leukaemia
Descripción línea celular
Established in 1989 from the pleural effusion of a 27-year old woman diagnosed with acute plasma cell leukaemia who failed to respond to treatment and died within 3 weeks.
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Doubling time approximately 30 hours. Cells grow singly in suspension. Maintain cultures between 5-20 x 105 cells/ml; 5% CO2; 37 °C. Thaw ampoule and perform a cell count, spin out the DMSO and resuspend in an appropriate volume of media to give a cell concentration of 5 x 105 cells/ml. At subculture perform a cell count and maintain cultures between 5-20 x 105 cells/ml, this tends to equate to a 1:3 split every 2-3 days.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Cláusula de descargo de responsabilidad
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
3
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.