PEO23
from human ovary, 10032313
Sinónimos:
PE023
origen biológico
human ovary
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
For modal chromosome numbers see Langdon SP et.al. (1988) Cancer Research Nov 1; 48(21):6166-72.
morfología
Epithelial; stellate in shape and producing hemicystic colonies which grow upwards from the substrate and detach as spheres.
productos
Not specified
receptores
Oestrogen receptor negative cell line. For antigen expression see Langdon SP et.al. (1988) Cancer Research Nov 1; 48(21):6166-72.
aplicaciones
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
enviado en
dry ice
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Human ovarian cancer; oestrogen receptor negative
Perfil del ADN
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 15,16
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2 mM Glutamine + 2 mM Sodium Pyruvate + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 seeding at 2- 3 x 104 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.  Doubling time approximately 120 hours.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Cláusula de descargo de responsabilidad
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
3
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.