origen biológico
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
Mieloma
Y3.AG.1.2.3
Reactividad
Anti Human LFA1 (integrin alpha L CD11a)
aplicaciones
cell culture | mammalian: suitable
isotipo
IgG2a
enviado en
dry ice
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Monoclonal antibody human leukocyte antigen class 1 (HLA-1)
Descripción línea celular
Rat hybridoma producing antibody against human CD11a. Cambridge Enterprise Reference number AB82:www.enterprise.cam.ac.uk.
Inmunógeno
Human peripheral blood mononuclear cells
Medio de cultivo
IDMEM (I3390) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 5% FBS / FCS (F2442). Where the cells are grown under static conditions, 0.02% EDTA, Trypsin (T4424) or mechanical agitation maybe required to dislodge them from the plastic.
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9 x 105 cells/ml. 5% CO2; 37 °C. Saturation density 9 x 105/ml.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Cláusula de descargo de responsabilidad
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
3
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.