origen biológico
rat nerve
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Neuronal
productos
Not specified
receptores
Not specified
aplicaciones
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Rat nervous tissue oligodendroglioma
Descripción línea celular
33B is a N-Ethyl-N-nitrosourea-induced neural tumour cell line derived from the 17th in vivo passage of TR33B. The cell line is positive for rat neural antigen-1 (Ran-1) and also reacts with a marker for normal Schwann cells, the monoclonal antibody 217c.
Aplicación
Neurobiological studies
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
RIDADR
NONH for all modes of transport
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.