AFRC MAC 5

Reactivity: Anti-Glycoprotein of Chlamydomonas reinhardii, 85102267

origen biológico

Rat x Rat Hybridoma

ImmunoDon

AO rat spleen

Mieloma

YB2/3.0 Ag20

Reactividad

Anti-Glycoprotein of Chlamydomonas reinhardii

aplicaciones

cell culture | mammalian: suitable

isotipo

IgG2b

enviado en

dry ice

temp. de almacenamiento

−196°C

Categorías relacionadas

Origen línea celular

Rat YB2/3.0 Ag20 x Rat AO spleen

Descripción línea celular

The antibody recognises the glycoprotein 2BII and labels both the whole cell surface and also the flagella. Binding is lost after acid hydrolysis or de-glycosylation of 2BII. AFRC MAC 5 antibody shows similar fine specificity and properties to AFRC MAC 3 and 4.

Inmunógeno

2BII, the major glycoprotein fraction of the cell wall of Chlamydomonas reinhardii

Medio de cultivo

DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)

Rutina de subcultivo

Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse macrophage feeder layers upon resuscitation

Otras notas

Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.

RIDADR

NONH for all modes of transport

Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.