origen biológico
human skin
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Not specified
aplicaciones
cell culture | mammalian: suitable
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Human skin embryo
Descripción línea celular
Derived from the midscapular skin of a 12 week female embryo. (C. 22 PDLs). Ethnicity: Black.
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Finite lifespan, up to 67 population doublings expected.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
RIDADR
NONH for all modes of transport
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.