F16-4-4-11
Reactivity: Anti-MHC class I RT1-A, rat (monomorphic determinant), 89062109
origen biológico
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
NS1
Reactividad
Anti-MHC class I RT1-A, rat (monomorphic determinant)
aplicaciones
cell culture | mammalian: suitable
isotipo
IgG1
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
Descripción línea celular
The antibody is directed against the monomorphic rat determinant of the MHC Class I antigen. It recognises MHC class I antigens in all of the rat strains tested.
Inmunógeno
Partially purified DA rat MHC antigens
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 2-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse macrophage feeder cells upon resuscitation
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
RIDADR
NONH for all modes of transport
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.