2D12
Reactivity: Anti-Yellow Fever Virus, 91051509
origen biológico
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8.653
Reactividad
Anti-Yellow Fever Virus
aplicaciones
cell culture | mammalian: suitable
isotipo
IgG2a, kappa
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
Descripción línea celular
The antibody is directed against the envelope protein of the wild type and vaccine strains of yellow fever virus. It does not cross react with other flaviviruses.
Inmunógeno
Yellow fever virus, strain 17D
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.05mM 2-mercaptoethanol (2ME) + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
RIDADR
NONH for all modes of transport
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.