Clone 218

91060545, Reactivity: Anti-CD49d, ovine

origen biológico

Mouse x Mouse Hybridoma

ImmunoDon

BALB/c mouse spleen

Mieloma

Sp2/0

Reactividad

Anti-CD49d, ovine

aplicaciones

cell culture | mammalian: suitable

isotipo

IgG2b

enviado en

dry ice

temp. de almacenamiento

−196°C

Categorías relacionadas

Origen línea celular

Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen

Descripción línea celular

The antibody detects the sheep VLA-α 4 molecule (CD49d) expressed by virtually all sheep T and B cells, thymocytes and monocytes. It shows species cross-reactivity against cattle, pig and goat.

Inmunógeno

Sheep afferent lymph T cells

Medio de cultivo

DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)

Rutina de subcultivo

Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.

Otras notas

Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.

RIDADR

NONH for all modes of transport

Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.