origen biológico
rat muscle
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
aplicaciones
cell culture | mammalian: suitable
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Rat skeletal muscle myoblast
Descripción línea celular
A subclone of L6, a rat thigh muscle cell line. On reaching confluence the cells will fuse to form myotubes and twitching movement will be seen. Once cultures have fused they cannot be recloned.
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split semi-confluent cultures to a seeding density of 1.5-2x1,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells fuse on reaching confluence, producing myotubes. To prevent fusion maintain the cultures sub-confluent and reclone every 6-8 weeks.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
RIDADR
NONH for all modes of transport
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.