THAI 742 human cell line
IHW Number: 9253, 94022548
origen biológico
human blood
etnicidad
Thai
género
not specified
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
aplicaciones
cell culture | mammalian: suitable
enviado en
dry ice
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Descripción general
Homozygous: No
Consanguineous: No
Descripción línea celular
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
Perfil del ADN
A: 2403 3303
Cw: 0102 03
B: 4601 1512
Perfil serológico
HLA A: 2403 33
HLA A ief:
HLA C: 1 3
HLA B: 46 76
Medio de cultivo
RPMI 1640 (R0883) + 2mM Glutamine (G7513) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS) (F2442). Once a growing culture is established the FBS concentration can be reduced to 10%.
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Cláusula de descargo de responsabilidad
This cell line has restrictions and can only be supplied to academic and not-for-profit organisations. Nucleic acids can be supplied to all researchers including those from commercial organisations.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
3
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.