C0200
from human blood, 94060843
origen biológico
human blood
Número panel HRC
3
etnicidad
UK Caucasian
género
female
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not Specified
morfología
Lymphoblastoid
aplicaciones
cell culture | mammalian: suitable
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Origen línea celular
UK Caucasian Female
Descripción línea celular
A B-lymphoblastoid cell line derived from a randomly selected Caucasian blood donor whose parents and grandparents were born in the UK or Ireland. The cell line was generated by Epstein-Barr Virus (EBV) transformation of peripheral blood lymphocytes.
This cell line is part of the European Collection of Cell Cultures (ECACC) Human Random Control (HRC) collection. The HRC collection consists of more than 700 B-lymphoblastoid cell lines derived from randomly selected Caucasian blood donors whose parents and grandparents were born in the UK or Ireland. The HRC collection can be used as a renewable control population for genetic research.
Aplicación
As part of the Human Random Control collection this cell line can be used as a renewable source of genomic DNA reference material for a wide range of genetic research applications.
Medio de cultivo
RPMI 1640 (R0883) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 20% FBS / FCS (F2442). Once a growing culture is established the FBS concentration can be reduced to 10%.
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3 x 105 - 2 x 106 cells/ml; 5% CO2, 37 °C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
3
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.