EP1220

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich® MSCHOICETRIO comb

35 sample, thickness 0.75 mm

NACRES:
NC.01

grosor

0.75 mm

volumen

7 μL

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

Aplicación

Available in 4 thicknesses and color coded:
Black combs: 0.75 mm for ultra-resolved bands
White combs: 1.0 mm supplied as a standard comb
Red combs: 1.5 mm for maximizing sample volume
Blue combs: 2.0 mm for maximizing sample volume

Nota de análisis

Comb Prep number indicates the number of preparatory wells. Marker number indicates the number of small volume wells intended for molecular weight markers. MC indicates multichannel pipette compatible. All sample well volumes are based on a 5 mm thick agarose gel.

Información legal

Sigma-Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.