L1417
Sigma-Aldrich
15(S)-Latanoprost solution
≥95%
Sinónimos:
(5Z,9α,11α,15S)-9,11,15-Trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prost-5-en-1-oate isopropyl ester
Empirical Formula (Hill Notation):
C26H40O5
Peso molecular:
432.59
Número de EC:
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
200
ensayo
≥95%
concentración
10 mg/mL in methyl acetate
temp. de almacenamiento
−20°C
SMILES string
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22-,23-,24+,25-/m1/s1
InChI key
GGXICVAJURFBLW-SCTZCWPJSA-N
Ligadura / enlace
15(S)-Latanoprost is the less active C-15 isomer of latanoprost where the C-15 hydroxyl group is inverted relative to its natural (α) position in a prostaglandin such as PGF. The 15(S)-isomer of latanoprost occurs as an impurity of between 0.1 and 1% in most commercial preparations of latanoprost.
pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
EUH066
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
RIDADR
UN1231 - class 3 - PG 2 - Methyl acetate, solution
WGK Alemania
WGK 2
Punto de inflamabilidad F
3.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad C
-16 °C - closed cup
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.