M3441
Sigma-Aldrich
Midkine, human
≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Heparin-binding growth/differentiation factor
Número de CAS:
Número MDL:
NACRES:
NA.32
Nivel de calidad
200
origen biológico
synthetic
ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
envase
pkg of 50 μg
color
white
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Gene Information
human ... MDK(4192)
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Midkine, a heparin-binding growth factor, contains 121 amino acid residues with 5 disulfide bonds. It promotes the growth, survival, and migration of various cells, and plays roles in neurogenesis and epithelial mesenchymal interactions during organogenesis. The C-terminal portion contains the heparin-binding domain and the antigenicity and neurite-promoting sequences. Both the C- and N-terminals are necessary for the molecule′s neurotrophic effects.
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.