Saltar a
OH30428214
Ohaus® Compass External Calibration Portable Balance
Model CR621, weighing capacity 620 g, resolution: 0.1 g
Sinónimos:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
49,10 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41111502
Feature:
CE compliant
Material:
plastic weighing plate
49,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
plastic weighing plate
feature
CE compliant
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ohaus® 30428214
weighing capacity measuring range
620 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
battery power
alkaline, 300 hr life
General description
External Calibration - Slim, space-saving design allows for stackable storage.
Application
Weighing
Features and Benefits
Intuitive two-button design makes for easy operation.
Legal Information
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
OH30428216OH30428213OH30428215
weighing capacity measuring range
620 g, resolution: 0.1 g
weighing capacity measuring range
5200 g, resolution: 1 g
weighing capacity measuring range
220 g, resolution: 0.1 g
weighing capacity measuring range
2200 g, resolution: 1 g
manufacturer/tradename
Ohaus® 30428214
manufacturer/tradename
Ohaus® 30428216
manufacturer/tradename
Ohaus® 30428213
manufacturer/tradename
Ohaus® 30428215
feature
CE compliant
feature
CE compliant
feature
CE compliant
feature
CE compliant
material
plastic weighing plate
material
plastic weighing plate
material
plastic weighing plate
material
plastic weighing plate
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
battery power
alkaline, 300 hr life
battery power
alkaline, 300 hr life
battery power
alkaline, 300 hr life
battery power
alkaline, 300 hr life
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)