P1373
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel Kv2.2 Subunit (Voltage Gated) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Número MDL:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
200
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen ~125 kDa
species reactivity
Xenopus, rat
aplicaciones
dot blot: 1:1,000
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
western blot: 1:1,000
conjugado
unconjugated
Nº de acceso UniProt
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Gene Information
rat ... Kcnb2(117105)
Inmunógeno
synthetic peptide specific for the KV2.2 subunit in Xenopus and rodent.
Forma física
Solution in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 ug/mL BSA, and 50% glycerol.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
C Burger et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 16(4), 1412-1421 (1996-02-15)
Developmentally regulated delayed rectifier potassium currents determine the waveform of the action potential in all Xenopus embryonic primary spinal neurons. To examine this developmental program at the molecular level, we have isolated Xenopus Kv2 potassium channel genes Kv2.1 and Kv2.2....
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.