S9187
Cameo Filtration Membrane
Nylon membrane, pore size 0.22 μm, volume 120 mL, glass fiber prefilter
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane
polypropylene housing
descripción
Syringe filter
esterilidad
non-sterile
característica
glass fiber prefilter
manufacturer/tradename
GVS Life Sciences 30GN
envase
pack of 50 ea
diám.
30 mm
volumen
120 mL
tamaño de poro
0.22 μm
adaptador
(Slip)
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Descripción general
Cameo 17 mm and 30 mm syringe filters offer 20% greater effective surface area over smaller 13 mm and 25 mm sizes for improved performance in HPLC sample preparation. Designed to speed up and increase sample volume throughput while reducing back pressure, the hold-up volume is slightly lower due to improved flow channel design and reduced spacing between the supports. The design improvements allow an increase in operating pressure the syringe filters can withstand.
Idoneidad
Suitable for filtration of aqueous or organic solutions and particulate laden sample preparation.
Información legal
Cameo is a trademark of GVS S.p.A.
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.