SAB5600280
Anti-Mouse IgG-Biotin antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG02, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Fc region of Rabbit IgG
Seleccione un Tamaño
308,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Saltar a
308,00 €
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
RMG02, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
rabbit
técnicas
ELISA: 0.01-0.5 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
1 of 4
Este artículo | SAB5600286 | SAB5600284 | SAB5600162 |
---|---|---|---|
technique(s) ELISA: 0.01-0.5 μg/mL, immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL, immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL, western blot: 0.1— 0.5 μg/mL | technique(s) ELISA: 0.05-1 μg/mL, immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL, immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL, western blot: 0.1— 0.5 μg/mL | technique(s) ELISA: 0.05-1 μg/mL, immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL, immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL, western blot: 0.1— 0.5 μg/mL | technique(s) ELISA: 0.005-0.2 μg/mL, immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL, immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL, western blot: 0.1-0.5 μg/mL |
conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate |
antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
species reactivity rabbit | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
isotype IgG | isotype IgG | isotype IgG | isotype IgG |
clone RMG02, monoclonal, recombinant monoclonal | clone RMG07, monoclonal, recombinant monoclonal | clone RMG06, monoclonal, recombinant monoclonal | clone RM107, monoclonal, recombinant monoclonal |
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)