Documentos
Z374431
Sigma-Aldrich
Scienceware® cloning discs
diam. 3.2 mm ( 1/8 in.)
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
Sinónimos:
cloning disc, cloning ring, cloning rings
NACRES:
NB.22
esterilidad
sterile; γ-irradiated
manufacturer/tradename
Bel-Art
Diámetro
3.2 mm ( 1/8 in.)
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Descripción general
Paper discs transfer cells quickly and easily to a 24 well plate for growth. Discs eliminate leak problems associated with cloning cylinders. Risk of contamination and drying out is reduced because cells are exposed only a fraction of the time it would take to apply a cloning cylinder.
Contains 2 vials of 50 cloning discs.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Certificados de análisis (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Los clientes también vieron
Slide 1 of 7
1 of 7
Sangwoo Ham et al.
Scientific reports, 7(1), 525-525 (2017-04-04)
Dysfunctional parkin due to mutations or post-translational modifications contributes to dopaminergic neurodegeneration in Parkinson's disease (PD). Overexpression of parkin provides protection against cellular stresses and prevents dopamine cell loss in several PD animal models. Here we performed an unbiased high-throughput