Documentos
Z601357
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
NACRES:
NB.22
Características
Holds 0.2 mL tubes
envase
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1378
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 1161 (drum rotor)
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
Z631159Z657875Z657867
vibrant-m
Z601357
Hettich® centrifuge adapters
vibrant-m
Z631159
Hettich® centrifuge adapters
vibrant-m
Z657875
Hettich® centrifuge adapters
vibrant-m
Z657867
Hettich® centrifuge adapters
manufacturer/tradename
Hettich 1378
manufacturer/tradename
Hettich 1454
manufacturer/tradename
Hettich 5231
manufacturer/tradename
Hettich 5230
feature
Holds 0.2 mL tubes
feature
Holds 50 mL tubes
feature
Holds 15 mL tubes
feature
Holds 7 mL tubes
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA