Z637165

Sigma-Aldrich

BRAND® cuvette rack, PP

16 numbered positions

NACRES:
SB.32

característica

autoclavable at 121 °C

aplicaciones

UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable

L × An × Al

210 mm × 70 mm × 38 mm

color

gray

Información legal

BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG

Certificado de Análisis

Certificado de origen

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico