Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 43,30 € |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech DTCR-6100-R
Material:
polypropylene , red
L × w:
0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
Packaging:
roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
43,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polypropylene , red
packaging
roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech DTCR-6100-R
parameter
temp. range at 70 to -196 °C
L × W
0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
General description
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications.
Note: that the Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
Note: that the Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
Legal Information
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| Z744301-1000EA | 04065273747294 |