Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear , flat bottom, polyactide (PLA)
Sterility:
sterile
Feature:
wells 96, lid: no
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
clear , flat bottom, polyactide (PLA)
sterility
sterile
feature
wells 96, lid: no
packaging
pack of 100 ea (20 bags of 5 plates)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PLATE-1000
General description
100% Plant-Based Planet-Safe® 96-Well Flat bottom Microplates are made from PLA, a plant-based resin derived from non-GMO sustainably cultivated sugarcane. PLA is considerably more hydrophilic than petrochemical resins such as polystyrene. This beneficial property allows a variety of anchorage-dependent eukaryotic cell species to grow in liquid culture on the dish surface without added coatings or treatments. E-Beam Sterilized.
Application
Cell Culture
Features and Benefits
Derived from 100% renewable resources.
Legal Information
Planet-Safe is a registered trademark of Diversified Biotech, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| Z744315-100EA | 04065273747423 |