12771
Supelco
Metal Packed GC Column (fits Varian®)
phase 10% SP-2100, matrix 100/120 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8  in. × 2.1 mm
eCl@ss:
32110502
material
stainless steel column
Nivel de calidad
100
manufacturer/tradename
Varian
parámetro
0-350 °C temperature (isothermal or programmed)
aplicaciones
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8  in. × 2.1 mm
matriz
100/120 SUPELCOPORT support
grupo activo de la matriz
10% SP-2100 phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Varian
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Descripción general
Packed column made up of stainless steel are basically employed when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column fits Varian 3000, 4000, 6000, and Vista (FID, inj A to det A).
Información legal
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Órganos de actuación
Lungs
WGK Alemania
WGK 1
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Certificado de Análisis
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.