Merck
22609-U
Supelco
High Pressure Merlin Microseal
For CP-1177 injector; 1 nut, 1 inlet adapter, 1 o-ring, and 1 General Purpose (3-100 psi) septum
eCl@ss:
32049213
NACRES:
SB.54
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Descripción general
The Merlin Microseal System is a septum-less system that provides very long life. Because there is not a septum to pierce, septum fragments will not be formed and deposited in the inlet liner. The septum contains a series of seals (wiper rib, o-rings, and a duckbill valve) that allow a needle to enter while maintaining a leak-free seal. The septum can be used only with a syringe that has a 23 gauge "blunt tipped" needle, or with an SPME fiber assembly with a 23 gauge needle. The thicker shaft is required to make the necessary contact with the septum seals.
Aplicación
Merlin Microseal System may be used to replace traditional septum, to avoid leaking and bleeding caused during operating GC/MS system. It may also be equipped to the injection port during GC analysis for determination of plasticizer N-butylbenzenesulfonamide and the pharmaceutical Ibuprofen in wastewater.
Otras notas
Varian GCs require an inlet adapter and an o-ring in addition to the septum and nut. The septum incorporates a unique design with two sequential seals to provide a much longer life. Order replacement septa, or alternate versions, separately. Not compatible with the Varian 8200 autosampler.
Note: Do not use with beveled tips.
Información legal
MicroSeal is a trademark of Merlin Instrument Co.
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Determination of the plasticizer N-butylbenzenesulfonamide and the pharmaceutical Ibuprofen in wastewater using solid phase microextraction (SPME).
Huppert
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362, 529-536 (1998)
J M Diserens
Journal of AOAC International, 84(3), 853-860 (2001-06-22)
Although the use of pentachlorophenol (PCP) is prohibited in most countries, it is still widely found in the wood of pallets, containers, crates and in cardboard, paper, etc. Such material may contain not only PCP but other chlorophenols as well.