Todas las fotos(1)
569320-U
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L60
Línea del producto
Discovery®
característica
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
envase
1 ea of
extensión del etiquetado
11% Carbon loading
parámetro
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
superficie
200 m2/g
cobertura de la superficie
2.6 μmol/m2
impurezas
<10 ppm metals
matriz
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
grupo activo de la matriz
amide, alkyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
180 Å
operating pH range
2-8
application(s)
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Show Differences
1 of 4
Este artículo
505013-40505064-4050501321
agency
suitable for USP L60
agency
suitable for USP L60
agency
suitable for USP L60
agency
suitable for USP L60
product line
Discovery®
product line
Discovery®
product line
Discovery®
product line
-
feature
endcapped
feature
endcapped
feature
endcapped
feature
endcapped
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
packaging
-
extent of labeling
11% Carbon loading
extent of labeling
11% Carbon loading
extent of labeling
11% Carbon loading
extent of labeling
11% Carbon loading
Características y beneficios
• Selectividad extraordinaria comparada con la C18
• Excelentes forma del pico y eficacia.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Discovery is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in