Todas las fotos(1)
63335-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
column L × I.D. 15 cm × 300 μm
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinónimos:
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L26
descripción
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
envase
pkg of 1 unit
extensión del etiquetado
0.6% carbon loading
Parámetros
90 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
columna L × D.I.
15 cm × 300 μm
superficie
22 m2/g
matriz
spherical silica particle platform
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
1000 Å
operating pH range
2-9
técnica de separación
reversed phase
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
63336-U63338-U63339-U
agency
suitable for USP L26
agency
suitable for USP L26
agency
suitable for USP L26
agency
suitable for USP L26
product line
BIOshell
product line
BIOshell
product line
BIOshell
product line
BIOshell
feature
endcapped
feature
endcapped
feature
endcapped
feature
endcapped
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
extent of labeling
0.6% carbon loading
extent of labeling
0.6% carbon loading
extent of labeling
0.6% carbon loading
extent of labeling
0.6% carbon loading
Descripción general
BIOshell IgG 1000Å C4 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000Å) Fused-Core® particle design. The Fused-Core particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5-micron thin porous shell and the small overall particle size of 2.7-microns. The densely bonded, extensively endcapped dimethylbutyl stationary phase of BIOshell IgG 1000Å C4 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds such as proteins.
Información legal
BIOshell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA