ES5160
GreenSep Cyano SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
NACRES:
SB.52
Nivel de calidad
100
manufacturer/tradename
ES Industries 155291-GS-CN
aplicaciones
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
técnica de separación
supercritical fluid (SFC)
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Descripción general
GreenSep Cyano is a high surface area Cyano bonded material designed for SFC resulting in a high surface area loading.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
GreenSep is a trademark of ES Industries
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.