ES5457
ChromegaChiral Chiral CCC, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
NACRES:
SB.52
manufacturer/tradename
ES Industries 152251-CCC
Nivel de calidad
100
aplicaciones
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 2.1 mm
grupo activo de la matriz
3 chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichlorophenylcarbamate phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
técnica de separación
chiral
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Descripción general
ChromegaChiral CCC is a modified cellulose including the combination of 3-chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichloro- phenylcarbamate bonding groups coated on high purity, high performance spherical silica particles. This combination of bonded groups stabilizes the solubility of coated phase making for a durable phase similar to other widely used coated phases. The use of cellulose modified with chlorinated phenyl groups provides for the separation for many previously unresolved/poorly resolved chiral mixtures by providing unique separation characteristics.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.