Saltar al contenido
Merck

PHL86065

Tremulacin

phyproof® Reference Substance

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H28O11
CAS Number:
Peso molecular:
528.50
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

grado

primary reference standard

Línea del producto

phyproof® Reference Substance

Ensayo

≥90.0% (HPLC)

fabricante / nombre comercial

PhytoLab

temp. de almacenamiento

2-8°C

cadena SMILES

O[C@H]1[C@@H]([C@H](O[C@@H](OC2=C(COC([C@]3(O)C=CCCC3=O)=O)C=CC=C2)[C@@H]1OC(C4=CC=CC=C4)=O)CO)O

InChI

1S/C27H28O11/c28-14-19-21(30)22(31)23(38-24(32)16-8-2-1-3-9-16)25(37-19)36-18-11-5-4-10-17(18)15-35-26(33)27(34)13-7-6-12-20(27)29/h1-5,7-11,13,19,21-23,25,28,30-31,34H,6,12,14-15H2/t19-,21-,22+,23-,25-,27?/m1/s1

Clave InChI

RCKCYCDBDYUIGM-LFMHJWGUSA-N

Comparar elementos similares

Ver comparación completa

Mostrar Diferencias

1 of 4

Este artículo
PHL86064PHL84075PHL84203
Tremulacin phyproof® Reference Substance

PHL86065

Tremulacin

Salicortin phyproof® Reference Substance

PHL86064

Salicortin

α-Peltatin phyproof® Reference Substance

PHL84075

α-Peltatin

Atranorin phyproof® Reference Substance

PHL84203

Atranorin

grade

primary reference standard

grade

primary reference standard

grade

primary reference standard

grade

primary reference standard

assay

≥90.0% (HPLC)

assay

≥90.0% (HPLC)

assay

≥75.0% (HPLC)

assay

≥90.0% (HPLC)

storage temp.

2-8°C

storage temp.

2-8°C

storage temp.

−20°C

storage temp.

−20°C

manufacturer/tradename

PhytoLab

manufacturer/tradename

PhytoLab

manufacturer/tradename

PhytoLab

manufacturer/tradename

PhytoLab

product line

phyproof® Reference Substance

product line

phyproof® Reference Substance

product line

phyproof® Reference Substance

product line

phyproof® Reference Substance

Descripción general

This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG

Información legal

phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG

Pictogramas

Exclamation mark

Palabra de señalización

Warning

Frases de peligro

Clasificaciones de peligro

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Órganos de actuación

Respiratory system

Código de clase de almacenamiento

11 - Combustible Solids

Clase de riesgo para el agua (WGK)

WGK 3

Punto de inflamabilidad (°F)

Not applicable

Punto de inflamabilidad (°C)

Not applicable


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

¿No ve la versión correcta?

Si necesita una versión concreta, puede buscar un certificado específico por el número de lote.

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Revisiones

Sin puntuación

Filtros activos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico