Merck
Kits de ensayo colorimétricos y titrimétricos
Comparador de disco de color con reactivos y muestra en múltiples frascos de color negro y etiqueta blanca en su parte frontal.
El análisis del agua es importante para la buena salud de todos. Las aguas residuales, las aguas industriales, las aguas subterráneas y superficiales, el agua de mar, el agua potable o embotellada, las piscinas, las calderas y los refrigeradores deben analizarse periódicamente y de acuerdo con la legislación. Ofrecemos una lectura fácil, rápida y directa mediante tarjetas de colores, discos o recipientes para realizar pruebas rápidas y precisas de concentraciones altas, medias y bajas. No se requiere ninguna formación especial: basta con seguir las instrucciones ilustradas. A pesar de su simplicidad, las pruebas visuales rápidas ofrecen una fiabilidad inigualable.
Nuestras pruebas visuales y accesorios permiten la medición rápida y precisa de todos los parámetros principales para el análisis del agua in situ: pH, amonio, demanda biológica de oxígeno (DBO), carbonato, dureza total y residual, nitrato, nitrito, fosfato y oxígeno. Nuestros kits son muy estables y pueden conservarse hasta tres años a 15-25 °C. Compruebe fácilmente la calidad de su agua Manténgase dentro de los valores autorizados o por debajo de los umbrales con nuestras soluciones de pruebas colorimétricas y titrimétricas MQuant®.
Productos
Mostrando de 1 a 20 de 119
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 119
Comparar
Número de producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 119 resultados
Recursos relacionados
Pruebas de comparador de discos de colores para concentraciones altas y medias
Pruebas de comparador de disco-color para concentraciones altas a medias
MQuant® para concentraciones altas a medias se basan en el principio de transmisión de luz más el blanco de muestra, por lo que incluso las muestras de agua turbias y ligeramente coloreadas pueden analizarse sin preparación adicional. El disco de color de diez etapas del comparador está fabricado en plástico extremadamente resistente, lo que proporciona durabilidad y facilidad de uso en áreas industriales con entornos húmedos y mojados. Nuestra gama de productos de prueba de comparador de disco de color es adecuada para pruebas de aguas subterráneas y superficiales, agua potable, bebidas, agua industrial, agua de caldera y aguas residuales.
Métodos y ensayos titrimétricos y colorimétricos para concentraciones medias
Métodos y ensayos titrimétricos y colorimétricos para concentraciones medias
MQuant® colorimetric and titrimetric test kits for medium concentrations product range comprise both titrimetric as well as colorimetric tests. En una prueba titrimétrica, la muestra se valora hasta que cambia de color y se cuenta el número de gotas consumidas hasta el punto de inflexión o, alternativamente, se lee el valor de la escala en una pipeta para determinar la concentración del parámetro analizado. Para una prueba colorimétrica, los reactivos se añaden a la muestra, lo que produce una reacción de color. La concentración se determina haciendo coincidir el color con un valor de color en una referencia de color . Nuestros kits de pruebas colorimétricas y titrimétricas MQuant® se utilizan principalmente para el análisis del agua en acuicultura, limnología, pruebas medioambientales y también en clases escolares.
El comparador-tarjeta-color prueba concentraciones muy bajas y medias
El comparador-tarjeta-color se basa en la comparación del color de reacción de la muestra con la muestra en blanco a través de una escala de colores. El método puede determinar concentraciones hasta el rango de ppb. La mayor longitud del trayecto y el diseño de construcción especial del comparador MQuant® hacen posible estas sensibilidades de medición específicamente altas. Nuestro sistema de comparador de tarjetas de colores MQuant® para concentraciones muy bajas a medias tiene aplicaciones en el análisis de agua potable, aguas subterráneas, aguas limpias y minerales, y en la producción de agua.
Laboratorio compacto para análisis de agua
Laboratorio compacto para el análisis del agua
El laboratorio compacto para el análisis del agua MQuant® le permite medir rápidamente todos los parámetros principales del agua estancada o corriente superficial y evaluar con precisión la calidad actual del agua con métodos de análisis rápidos y sencillos. Parámetros como la medición del pH, el contenido de amonio, la demanda biológica de oxígeno (DBO), la dureza de carbonatos, la dureza total, la dureza residual, el nitrato, el nitrito, el fosfato y el contenido de oxígeno pueden determinarse con el laboratorio compacto MQuant®. Contiene las pruebas más importantes en un práctico kit, y se ofrecen económicos packs de recambio para cada parámetro.
Preguntas frecuentes.
Inicie sesión para continuar.
¿No tiene una cuenta?
Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.