Placas de filtrado MultiScreen®
Las placas MultiScreen® con capacidades de 96 y 384 pocillos están disponibles en muchas configuraciones y un conjunto diverso de materiales de alojamiento para asegurar la compatibilidad con formulaciones de medios y disolventes variados.Las placas de fondo sólido están disponibles para ensayos de cribado quimioluminiscentes y fluorescentes, preparación y almacenamiento de muestras y ELISA, incluido el formato de tira de 8 pocillos.Las placas de filtro son muy valiosas para la preparación de muestras, incluida la separación de células para citometría de flujo, ELISpot, migración celular, invasión y quimiotaxis, unión de ligandos a enzimas y receptores, ensayos de solubilidad y permeabilidad, incluido PAMPA. Las placas son compatibles con la automatización y están diseñadas para su uso con el flujo de trabajo al vacío DirectStack™ para minimizar la interferencia de las muestras.
Se pueden personalizar los productos, incluidos los códigos de barras, la selección de membranas y el envasado.
Productos
Flujo de trabajo automatizado con placas de filtrado MultiScreen®.
Las placas de filtro MultiScreen® se diseñaron para trabajar de forma productiva con sistemas sensibles de detección e imagen, proporcionando una manipulación de muestras fiable y robusta y una transferencia de precisión. Las placas con capacidad para 96 y 384 pocillos se fabrican con una amplia gama de materiales para garantizar la compatibilidad con distintos tipos de muestras. Las placas de filtración MultiScreen® se ofrecen en una amplia selección de filtros de membrana con opciones estériles y no estériles.
- Membranas Durapore® (PVDF): Membranas de baja unión a proteínas y ácidos nucleicos en tamaños de poro de 0,22 - 1,2 µm para preparación de muestras, ensayos bioquímicos y aplicaciones basadas en microesferas
- Membranas Immobilon®P (PVDF): Membranas de alta unión a proteínas y ácidos nucleicos disponibles en tamaño de poro de 0.45 µm para ELISpot incluyendo ELISpot fluorescente y ensayos de unión a ADN o proteínas
- Varias otras membranas están disponibles incluyendo MCE (Nitrocelulosa), PTFE, Policarbonato, y más
Placas de filtrado MultiScreen®HTS
Las placas MultiScreen®HTS están diseñadas específicamente para el uso de alto rendimiento con estaciones de trabajo automatizadas. Las paredes laterales firmes mejoran la manipulación y ofrecen amplias superficies para la colocación de etiquetas de códigos de barras. Los pocillos individuales están sellados para evitar las interferencias derivadas de la incubación. El drenaje inferior patentado es extraíble para facilitar el acceso a los filtros. Las placas de filtro MultiScreen®HTS+ tienen un exclusivo soporte de malla de nailon para mejorar el lavado, reducir el fondo y mejorar la relación señal-ruido. Las placas de filtro están disponibles en formatos de 96 y 384 pocillos y en una amplia selección de membranas y plásticos.
MultiScreen® Classic Filter Plates
Las placas MultiScreen® Classic están diseñadas específicamente para ensayos que requieren la retirada del material de base y el acceso a las membranas. El material flexible de la base de la placa puede retirarse a mano para ensayos de bajo rendimiento. Los pocillos individuales están sellados para evitar la diafonía derivada de la incubación. Las placas filtrantes se presentan en formato de 96 pocillos y están disponibles en una amplia selección de membranas y plásticos.
MultiScreen® Solvinert™ Placas de filtro
Para la preparación de muestras, la precipitación de proteínas con disolventes, los ensayos de escisión de microesferas y la transferencia cuantitativa de filtrado para análisis, recomendamos las placas de filtrado MultiScreen® Solvinert™ . Estas placas contienen membranas de PTFE hidrofílicas o hidrofóbicas que garantizan un bajo nivel de extraíbles, una baja unión indeseable y una alta recuperación de analitos.
MultiScreen® Mesh Filter Plates
Los sistemas MultiScreen® MESH utilizan un filtro de fondo de malla de nylon de 96 pocillos&.nbsp;placa, y constituyen un sistema completo para el cribado de dianas y otras aplicaciones críticas mediante la evaluación de nuevos compuestos utilizando organismos multicelulares como el in vivo modelo. Estos sistemas se utilizan de forma rutinaria en el descubrimiento farmacéutico y agrofarmacéutico para ensayos que miden la citotoxicidad, la parálisis y la muerte. Las placas están fabricadas en plástico ópticamente transparente para facilitar la obtención de imágenes.
Placas de filtro MultiScreen®-MIC para migración, invasión y quimiotaxis
Las placas MultiScreen®-MIC proporciona una plataforma fiable y versátil para una amplia gama de ensayos de cribado basados en células, incluyendo migración, invasión, quimiotaxis, co-cultivo, angiogénesis y transmigración. Las placas y los kits están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro de membrana para acomodar ensayos con líneas celulares adherentes o en suspensión y para soportar el crecimiento celular en ensayos de transmigración y cocultivo. Las placas se suministran estériles para permitir tiempos de incubación más prolongados y posibilitar la configuración y el análisis del ensayo en el mismo dispositivo.
- Utilización con células adherentes o en suspensión
- Amplia compatibilidad con ensayos
- Alta consistencia de los ensayos con poca variabilidad entre ensayos.
- Membrana de policarbonato disponible en tamaños de poro de 3, 5 y 8 μm
- Kits premontados disponibles
-
MultiScreen® Placas de filtro PCR
MultiScreen® aprovechan los principios de exclusión por tamaño para la purificación de productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), preparaciones de cromosomas artificiales bacterianos (BAC) y preparaciones de plásmidos, así como para la limpieza de reacciones de secuenciación. Estas placas ofrecen filtros para una purificación de PCR rápida, automatizable y de alto rendimiento. Las placas se suministran en formatos de 96 y 384 pocillos, incluido un formato de micro-96 pocillos para la purificación de muestras de productos de PCR de menor volumen.
- Alta pureza y recuperación
- Tiempos de procesamiento rápidos
- >99.5% de eliminación de cebadores
- MultiScreen® PCR96 placa de filtro de micropocillos recomendada para volúmenes pequeños (1 - 150 nbsp;μL)
MultiScreen® Colectores de vacío y accesorios.
Los colectores de vacío MultiScreen® utilizan la tecnología DirectStack™ para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los ensayos basados en filtros, lo que permite el apilamiento placa sobre placa que elimina los huecos entre los directores de flujo y los pocillos receptores en aplicaciones que requieren la recogida de filtrado. Hay disponible una gran variedad de accesorios para optimizar los flujos de trabajo para radioactividad,
cromatografía y recogida de muestras.
¿Busca más información sobre las placas Millicell®? Consulte nuestra amplia colección de Millicell® insertos y placas de cultivo celular.
Recursos relacionados
- Article: A Highly Sensitive IFN-γ ELISpot Assay to Quantify Cellular Immune Responses to Previous Viral Infection
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).
- Article: The ELISpot Assay Enables Functional Analysis of Cellular Immunology
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.