Merck
InicioProductosQuímica y bioquímicaCatalizadoresCatalizadores de transferencia de fase
Catalizadores de transferencia de fase
Los catalizadores de transferencia de fase (PTC) desempeñan un papel fundamental en el avance de la síntesis orgánica. Permiten reacciones eficientes entre reactivos en fases inmiscibles, como disolventes orgánicos y soluciones acuosas. Al tender un puente entre estos entornos, los PTC aumentan la reactividad y la accesibilidad de los nucleófilos que, de otro modo, permanecerían inactivos o serían poco solubles en condiciones normales. Este enfoque innovador transforma los métodos sintéticos tradicionales, permitiendo a los químicos alcanzar mayores velocidades de reacción, una selectividad mejorada y mayores rendimientos.
Ofrecemos una amplia gama de catalizadores de transferencia de fase, incluidos los tipos basados en amonio, fosfonio, éter corona y criptando. Nuestros PTC de alta calidad facilitan diversas reacciones químicas y sirven como herramientas indispensables para investigadores y fabricantes de productos farmacéuticos, agroquímicos y productos químicos especializados. Explore nuestra selección para mejorar sus procesos sintéticos e impulsar la innovación y la eficiencia en su laboratorio o entorno de producción.
Productos
Mostrando de 1 a 20 de 301
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 301
Comparar
Número de producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Clasificación
Catalizadores basados en amonio para la sustitución nucleófila:
Las sales de amonio cuaternario se encuentran entre los catalizadores de transferencia de fase (PTC) más utilizados en la síntesis orgánica. Facilitan las reacciones entre especies iónicas y sustratos orgánicos mediante la transferencia de aniones reactivos de una fase acuosa a una fase orgánica. Algunos ejemplos comunes son el bromuro de tetrabutilamonio, el cloruro y el hidrogenosulfato.
Estos catalizadores son muy eficaces en reacciones de sustitución nucleófila, alquilación, oxidación y esterificación. Estos catalizadores aportan un valor significativo en procesos como la síntesis de productos farmacéuticos, agroquímicos y polímeros, en los que son importantes las condiciones suaves y la alta selectividad. Los PTC de amonio favorecen la química verde al reducir los disolventes peligrosos y permitir reacciones a temperaturas más bajas.
Catalizadores basados en fosfonio para reacciones de Wittig y olefinación:
Las sales de fosfonio combinan una fuerte capacidad de transferencia de fase con una mayor estabilidad térmica y química, lo que permite procesos difíciles de formación de enlaces C-C, química de olefinación y otras transformaciones básicas o sensibles a la temperatura. Algunos ejemplos comunes son el bromuro de tetrabutilfosfonio y los derivados de trifenilfosfonio.
Se emplean ampliamente en reacciones de Wittig para la formación de enlaces carbono-carbono, sustituciones nucleófilas y reacciones de polimerización. Su capacidad para soportar condiciones adversas los hace adecuados para aplicaciones industriales como la síntesis de productos químicos especiales y la producción de materiales avanzados. Los PTC de fosfonio también presentan una excelente solubilidad en medios orgánicos, lo que garantiza una transferencia de fase eficiente y mejores velocidades de reacción.
Éteres corona y criptandos para la complejación de iones metálicos:
Los éteres corona y los criptandos son ligandos macrocíclicos que se unen a cationes metálicos, mejorando la solubilidad de las sales inorgánicas en disolventes orgánicos. Los éteres corona comunes, como el 18-corona-6 y el dibenzo-24-corona-8, forman complejos selectivos con iones de metales alcalinos como el potasio y el sodio, lo que facilita la transferencia de iones a la fase orgánica.
Mientras que los éteres corona mejoran el emparejamiento iónico y la reactividad, los criptandos, con sus estructuras cavitarias tridimensionales, proporcionan una encapsulación de cationes mucho más fuerte y completa. Este secuestro más eficaz del catión metálico da lugar a la generación de «aniones desnudos» verdaderos, lo que conduce a una nucleofilia y una reactividad significativamente mejoradas en medios orgánicos. Como resultado, los criptandos son especialmente importantes para reacciones que requieren aniones altamente reactivos, incluyendo la sustitución nucleófila, la formación de enlaces C-X, la oxidación y las reacciones de polimerización que involucran sales inorgánicas. Su fuerza de unión y selectividad superiores los hacen especialmente valiosos para reacciones que exigen un control preciso en condiciones suaves y bien definidas. Además de la química orgánica sintética, los criptandos encuentran aplicaciones en la química analítica, la electroquímica y los estudios avanzados de reconocimiento molecular.
PTC especiales y quirales para síntesis asimétrica:
La «otra» familia de PTC incluye sales de onio quirales, líquidos iónicos y sistemas macrocíclicos utilizados para la síntesis asimétrica, disolventes ecológicos, procesos electroquímicos y aplicaciones especializadas más allá de los PTC patrón. Estos catalizadores permiten transformaciones avanzadas, como la alquilación enantioselectiva, la oxidación y las reacciones de acoplamiento.
Los líquidos iónicos y los PTC basados en tensioactivos pertenecen a este grupo y ofrecen ventajas como la reciclabilidad y un menor impacto medioambiental. La síntesis farmacéutica, los productos químicos finos y los procesos sostenibles utilizan cada vez más estos catalizadores innovadores para lograr eficiencia y selectividad. Su versatilidad garantiza la compatibilidad con una amplia gama de sustratos y condiciones de reacción, lo que favorece la investigación de vanguardia y las aplicaciones industriales.
Recursos relacionados
Inicie sesión para continuar.
¿No tiene una cuenta?
Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.