Filtros centrífugos
Los dispositivos de filtración pueden utilizarse para concentrar muestras biológicas y medioambientales de pequeño a gran volumen en preparación para su procesamiento y análisis posterior. En la selección deben tenerse en cuenta varias propiedades del filtro:
- MWCO o NMWL: En general, el corte de peso molecular (MWCO) o límite de peso molecular nominal (NMWL) del filtro de membrana debe ser de la mitad a un tercio del tamaño de la proteína objetivo para la retención.
- Material del filtro: Las membranas de celulosa regenerada tienen una baja adsorción de proteínas y presentan bajos extractables, lo que favorece una alta recuperación de muestras para muestras de proteínas y biológicas.Membranas hidrofílicas de PVDF: presentan muy baja adsorción de proteínas y se utilizan para clarificar soluciones proteicas.Las membranas hidrofílicas de PTFE son muy resistentes y se suelen utilizar para clarificar soluciones acuosas. Las membranas de polietersulfona (PES) ofrecen caudales elevados para una filtración más rápida.Las membranas de acetato de celulosa son hidrófobas y pueden requerir humectación previa para su uso con muestras acuosas. Las membranas de nailon presentan una mayor unión a proteínas, pero tienen una mayor resistencia química y menos extraíbles.
- Volumen de trabajo: Los dispositivos de filtración centrífuga tienen volúmenes iniciales especificados, que suelen acomodar desde 0,5 mL hasta 70 mL de muestra. Los dispositivos de filtración presurizados pueden acomodar volúmenes mayores, desde 50 ml hasta 400 ml.
- Volumen final: Muchos dispositivos de filtración utilizan una tecnología de punto muerto para evitar la desecación de la muestra. El volumen final del dispositivo se puede utilizar para determinar el factor de concentración.
Filtros centrífugos de membrana de celulosa regenerada
Filtros centrífugos Microcon® para < Volúmenes de 0.Volúmenes de 5 mL
Los filtros centrífugos Microcon® están diseñados para concentrar y desalar soluciones de proteínas y ácidos nucleicos de bajo volumen (≤ 0,5 mL) utilizando nuestra membrana de celulosa regenerada Ultracel® de baja unión.Con recuperaciones típicas del 95%, la tecnología de centrifugación inversa le permite maximizar la recuperación incluso con las muestras de menor volumen.5 mL - 15 mL Volúmenes
Los filtros centrífugos Amicon® Ultra permiten una rápida concentración, desalación, diálisis y diafiltración de muestras de 0,5 mL - 15 mL, promoviendo altas recuperaciones de muestras incluso en muestras diluidas a través de la ultrafiltración. Estos dispositivos filtrantes utilizan membranas de celulosa regenerada (RC) Ultracel® para una baja adsorción de proteínas y una alta recuperación con tecnología de parada en seco para evitar la desecación. Los filtros se ofrecen en límites de peso molecular nominal (NMWL) de 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa y 100 kDa. También están disponibles algunos dispositivos con clasificación IVD.
- Amicon® Ultra-0.5: < Volúmenes de muestra de 500 µL
- Amicon® Ultra-2: < 2 mL de muestras
- Amicon® Ultra-4: < 4 mL muestras
- Amicon® Ultra-15: < 15 mL muestras
Centricon® Plus Filtros centrífugos para 15 mL - 70& mL
Los filtros centrífugos Centricon® Plus-70 están diseñados para el procesamiento rápido de soluciones biológicas acuosas en volúmenes de 15 a 70 mL con una recuperación del >90%.Los filtros Centricon® concentran la mayoría de las soluciones de 70 mL hasta 350μL en tan solo 25 minutos y se utilizan habitualmente para concentrar eluidos de columnas de cromatografía, anticuerpos monoclonales y proteínas y virus de sobrenadantes de cultivos celulares.
Membrana de PVDF hidrofílico nbsp;PVDF Membrane Centrifugal Filters
Ultrafree® Centrifugal Filtros con Membranas Durapore® PVDF Hidrofílicas
Los filtros centrífugos Ultrafree® se utilizan para eliminar partículas y precipitados de muestras acuosas. Estas unidades de filtración rápida proporcionan un rendimiento altamente reproducible para la recuperación de muestras. Nuestros filtros centrífugos Ultrafree® con membranas microporosas Durapore® PVDF están disponibles en versiones estériles y no estériles de 0,1 µm.1 µm, 0,22 µm, 0,45 µm, 0,65 µm, y 5 µm de tamaño de poro para volúmenes de muestra de trabajo de 0,5 mL y 2 mL.
Filtros hidrofílicos PTFE Membrana Filtros Centrífugos
Ultrafree® Centrífuga Filtros con membranas de PTFE hidrofílico
Los filtros centrífugos Ultrafree® con membranas de PTFE hidrofílico se pueden utilizar para eliminar partículas y precipitados de muestras acuosas y de algunos disolventes. Nuestros filtros centrífugos Ultrafree con membranas de PTFE hidrófilo microporoso están disponibles sin esterilizar con tamaños de poro de 0,22 um y 0,45 um para volúmenes de muestra de trabajo de 0,4 mL y 2 mL.
Polietersulfona (PES) Membrana Filtros Centrífugos
Microcon®Filtros Centrífugos con Membranas PES Biomax®
Los filtros centrífugos Microcon® están diseñados para concentrar y desalar volúmenes bajos (≤ 0.5 mL) de proteínas y ácidos nucleicos utilizando nuestra membrana Biomax® PES Con recuperaciones típicas del 95%, la tecnología de centrifugación inversa le permite maximizar la recuperación incluso con las muestras de menor volumen.
Concentradores centrífugos Vivaspin®
Los concentradores centrífugos de ultrafiltración Vivaspin® tienen un diseño de membrana vertical que proporciona altos caudales y altas recuperaciones. Una tecnología dead-stop evita la desecación de las muestras y la recuperación directa del concentrado sin más re-giros. Se ofrecen en una amplia gama de MWCO de 2 kDa - 0,2 μm. Las membranas PES de alto flujo ofrecen una recuperación de retentado del 90%.
- Vivaspin® 500: volúmenes de muestra de 100 µL a 500 µL
- Vivaspin® 2: muestras de 0.4 mL a 2 mL muestras
- Vivaspin® 4: 2 mL a 15 mL muestras
- Vivaspin® 6: 2 mL a 6 mL muestras
- Vivapsin® 20: Muestras de 5 mL a 20 mL
Corning®Spin-X® Concentrators
Corning®Los concentradores centrífugos de ultrafiltración Spin-X® ofrecen un procedimiento sencillo de un solo paso para concentrar o desalar proteínas y otras biomoléculas con una recuperación del 90% o superior. Un punto muerto integrado elimina el riesgo de centrifugación hasta sequedad. Las membranas de polietersulfona (PES) de baja unión están disponibles con cinco pesos moleculares de corte (MWCO): 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000 Da.
Centrisart® I Centrífuga Dispositivos de ultrafiltración
Los dispositivos centrífugos Centrisart® I se desarrollaron para la ultrafiltración de pequeño volumen (≤2.5 mL) de líquidos muy viscosos o que contienen partículas, como muestras de suero o sangre. Un diseño único permite la ultrafiltración en dirección opuesta a la fuerza centrífuga. Esto minimiza el ensuciamiento de la membrana incluso con soluciones cargadas de partículas o muestras de lisado celular.
Filtros centrífugos de membrana de acetato de celulosa
Corning® CoStar® Spin-X® Filtros de tubo de centrífuga con membranas de acetato de celulosa
Estos filtros de tubo de centrífuga están disponibles con membranas de acetato de celulosa (CA) con 0.22 μm o 0,45 μm tamaños de poro de membrana. La capacidad de la unidad de filtrado es de 500 μL.
- Las membranas de acetato de celulosa (CA) proporcionan velocidades de flujo rápidas y baja unión a proteínas
- Filtro por centrifugación para eliminar bacterias, partículas o células de líquidos, preparación de muestras de HPLC y eliminación de ADN de geles de agarosa o acrilamida
- Utilícelo en cualquier rotor de microcentrífuga estándar de ángulo fijo a RCF de hasta 16.000 ×g
Filtros centrífugos de membrana de nylon
Corning® CoStar® Spin-X® Filtros de tubo de centrífuga con membranas de nylon
Estos filtros de tubo de centrífuga de polipropileno están disponibles con membranas de nylon (NY) con 0.22 μm o 0,45 μm tamaños de poro de membrana. La capacidad de la unidad de filtrado es de 500 μL.
- Las membranas de nailon (NY) son naturalmente hidrófilas, no contienen tensioactivos y ofrecen los extractables más bajos
- Las aplicaciones incluyen .nbsp;eliminación de bacterias, partículas o células de líquidos; preparación de muestras de HPLC; y eliminación de ADN de geles de agarosa o acrilamida
- Uso en cualquier rotor de microcentrífuga estándar de ángulo fijo a RCF de hasta 16.000 × g
Dispositivos centrífugos de recuperación de hisopos
Dispositivos Isohelix Spin+Collect™
El dispositivo Isohelix Spin+Collect™ aumenta el rendimiento de las muestras de torundas y otros materiales. El dispositivo agarra firmemente el hisopo u otro material mientras expone la máxima superficie para el primer paso de elución o lisis de la muestra. A continuación, se coloca un tubo de microcentrifugación de 1,5 mL como tapón y se invierte para la centrifugación y la liberación final de cualquier muestra atrapada en la matriz.
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.