Filtros de jeringa Millex®
Estableciendo el estándar en la filtración de volúmenes pequeños (1-200 ml), la inigualable constancia de los filtros de jeringa Millex® en la preparación de muestras ha llevado al desarrollo de muchos métodos que especifican su uso. Nuestro proceso de fabricación controlado garantiza un rendimiento fiable del filtro. Caracterizados por una reducida pérdida de muestra debido a sus volúmenes de retención mínimos, los filtros de jeringa Millex® son ideales para utilizar en una gran variedad de aplicaciones, entre ellas:
- Preparación de la muestra para HPLC
- Filtración de antibióticos y aditivos para cultivo de tejidos
- Ensayos de disolución
- Muestras no estériles difíciles de filtrar
- Aplicaciones médicas
- Ventilación de aire y gas con membranas de PTFE hidrófobas
Obtenga más información sobre los formatos y las aplicaciones del filtro de jeringa Millex® .
- Cómo elegir los filtros Millex® por tipo de membrana
- Cómo elegir los filtros Millex® por volumen de muestra
Productos
Filtro de jeringa de PVDF Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Filtro de jeringa de polietersulfona Millex™
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Unidad de filtración Millex™-GP (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
Filtro de jeringa de PVDF Millex™
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Unidad de filtración Millex™-GV (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Unidad de filtración Millex™-GV (estéril) con venteo
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Unidad de filtración Millex™-GP (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
Filtro de jeringa de PVDF Millex™
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, sterile, hydrophilic
Filtro de jeringa de polietersulfona Millex™
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Filtro de ventilación de PTFE hidrófobo Millex™
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Filtro de jeringa de PVDF Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Unidad de filtración Millex™-GV (estéril) con venteo
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Unidad de filtración Millex™-GV (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex™
pore size 0.20 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Unidad de filtración Millex™-GV (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Unidad de filtración Millex™-FG (estéril)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Filtro de jeringa de nailon Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Filtro de jeringa de PVDF Millex™
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Millex™ Ventilación con aguja (estéril)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
¿No encuentra el producto adecuado?
Pruebe nuestra herramienta Selector de productos.
Filtros de jeringa Millex® estériles
- Aplicaciones: esterilización de reactivos de cultivo celular, como medios de cultivo celular, antibióticos, suplementos, sueros, virus para infección y otras disoluciones biológicas
- Flujo rápido y baja adsorción para la preparación de medios de cultivo celular con la membrana de polietersulfona (PES) Millipore Express® PLUS
- La membrana de PVDF Durapore® es la membrana de menor adsorción para disoluciones ricas en proteínas
- Muchas están marcados con CE o registradas por la FDA para uso médico
- Lixiviación mínima de impurezas en las disoluciones filtradas
- Los filtros de jeringa Millex® de 50 mm tienen química hidrófoba para filtración de gases y protección de las bombas de vacío en línea, y son esterilizables en autoclave
Filtros de Jeringa Millex® no estériles
- Aplicaciones: preparación de muestras utilizando filtración para ensayos de disolución, HPLC, UHPLC, LC-MS, cromatografía iónica (IC) y eliminación general de partículas
- Los filtros de PTFE hidrófilos Millex® tienen la certificación HPLC para bajo nivel de extraíbles
- La mejor recuperación de muestras proteicas con filtros de jeringa hidrófilos Millex® con membrana de PVDF Durapore®
- Compatibles con automatización, las unidades de filtro de jeringa Millex® no estériles tienen una carcasa abovedada que permite una administración suave y fiable en estaciones de trabajo de preparación automatizada de muestras al eliminar el solapamiento entre los filtros de la gradilla de transporte.
- Los filtros Millex® HPF no estériles incluyen un prefiltro de fibra de vidrio graduado para eliminar partículas más grandes y una membrana de filtración de 0,2 µm o 0,45 µm para una filtración fina. Esta combinación de prefiltro y membrana ofrece un rendimiento mucho mayor que los filtros convencionales sin medios de prefiltración, en especial cuando se filtran disoluciones cargadas de partículas.
- Los filtros de jeringa Millex® de 50 mm tienen química hidrófoba para filtración de gases y protección de bombas de vacío en línea
Membrana de PVDF Durapore®
- La menor adsorción
Membrana de polietersulfona (PES) Millipore Express® PLUS
- Caudales elevados y baja adsorción de proteínas para la preparación de medios de cultivo celular
Membrana hidrófila de PTFE
- Los menores extraíbles HPLC-UV con la compatibilidad química más amplia
Membrana hidrófoba de PTFE
- Excelente resistencia a los disolventes; aplicaciones de ventilación
Membranas de nailon
- Amplia compatibilidad química
Membrana de MCE (ésteres mezclados de celulosa)
- Membrana de uso general más mencionada
Filtro de fibra de vidrio
- Clarificación de disoluciones con elevada concentración de partículas
Cómo elegir los filtros Millex® por volumen de muestra | |
|---|---|
| Volumen de la muestra | Diámetro del filtro de jeringa Millex® |
<1 ml | 4 mm |
1 – 10 ml | 13 mm |
10-10 ml | 25 – 33 mm |
4– 8 l | 50 mm |
Recursos relacionados
- Article: Syringe Filters
Answers to common syringe filter selection questions, such as sterile vs non-sterile, how to use, membrane and housing types, and pore size.
- Poster: Millex Wall Chart
Sterile Millex® syringe filters you can trust. Research Applications: Sterile filtration of tissue culture media and additives / Buffers / DMSO / Biological solutions.
- Article: Dissolution Testing Filtration
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
- Article: Filter Validation Studies for Pharmaceutical QC - Factors Affecting Analyte Binding
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
- Article: Universal Hydrophilic Syringe Filters: Millex® Hydrophilic PTFE Syringe Filters for Chromatography
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.