Filtros de jeringa
Los filtros de jeringa son dispositivos de un solo uso basados en membranas que se utilizan para eliminar impurezas particuladas de muestras líquidas y gaseosas antes de su análisis mediante métodos como la HPLC, la cromatografía iónica, la cromatografía de gases, el ICP y los ensayos de disolución. Una filtración adecuada de las muestras mejora la calidad y la consistencia de los resultados analíticos y reduce el tiempo de inactividad de los instrumentos. Los filtros de jeringa desechables se utilizan habitualmente para una filtración rápida y eficaz. La selección debe realizarse en función de la aplicación. Los filtros de jeringa estériles se utilizan para esterilizar soluciones o clarificar soluciones estériles, mientras que los filtros de jeringa no estériles se emplean para la filtración general y la purificación de muestras. Los filtros de jeringa se clasifican en función de dos características esenciales: la membrana y la carcasa del filtro. Ambas características deben ser compatibles con la aplicación y la solución que se va a filtrar. Las membranas de los filtros de jeringa se seleccionan según su composición, diámetro y tamaño de poro, mientras que las carcasas se adaptan a las aplicaciones finales en función de su composición y formato.
Recursos relacionados
- Filtros de jeringa Millex®
Elige los filtros de jeringa Millex®: formatos estériles y no estériles. Membrana ancha y diversas opciones de carcasa compatibles con HPLC, UHPLC y ensayos de disolución.
Filtros de jeringa Millex®
Gracias a la reducción de la pérdida de muestra que ofrecen sus volúmenes de retención mínimos, los filtros de jeringa Millex® son ideales para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la preparación de muestras para HPLC, la filtración de antibióticos y aditivos para cultivos de tejidos, y los ensayos de disolución. Nuestro proceso de fabricación controlado garantiza un rendimiento fiable de los filtros. Nuestros dispositivos estériles incluyen un certificado de calidad. Disponibles con numerosas opciones de membranas y carcasas, los filtros de jeringa Millex® son compatibles con una amplia variedad de disolventes y tipos de muestras.
- Diseñados para la filtración estéril y no estéril de pequeños volúmenes (1-200 ml)
- Fabricados con membranas Millipore® de alta calidad
- Disponibles en diámetros de 4, 13, 25, 33 y 50 mm
- El volumen de retención mínimo reduce la pérdida de muestra
- Opciones de membranas con bajos niveles de sustancias extraíbles y de unión
Filtros de jeringa Whatman®
- Los filtros de jeringa Whatman® Puradisc® combinan una calidad superior con un precio asequible y son ideales para la filtración rápida y eficaz de muestras de hasta 100 ml de volumen.
- Los filtros de jeringa Whatman® Puradisc® Aqua están diseñados específicamente para la filtración de muestras ambientales previas al análisis de DQO y CDO. Las membranas utilizadas en estos dispositivos se lavan previamente antes del montaje para reducir el nivel de carbono orgánico.
- Los filtros de jeringa Whatman® Uniflo son dispositivos de filtración desechables para eliminar sólidos de muestras líquidas antes de análisis como la HPLC y la espectrofotometría UV/Vis. Están disponibles en una variedad de opciones de membranas con tamaños de poro de 0,2 μm o 0,45 μm, cuentan con una carcasa sobremoldeada de polipropileno e incluyen opciones tanto estériles como no estériles.
- Los filtros de jeringa Whatman® ReZist® están diseñados específicamente para ser resistentes a los disolventes orgánicos. Estos filtros son ideales para la clarificación de disolventes orgánicos agresivos.
- Los filtros de jeringa Whatman® Spartan® proporcionan una filtración reproducible de soluciones orgánicas y acuosas para la preparación de muestras de cromatografía líquida de alto rendimiento y de ultraalto rendimiento (HPLC y UHPLC). Para garantizar la uniformidad entre lotes, estos filtros se someten a pruebas y están certificados para la ausencia de sustancias que absorban la radiación UV en longitudes de onda de 210 y 254 nm con agua, metanol y acetonitrilo.
- Los filtros de jeringa Whatman® Roby están diseñados específicamente para sistemas de filtración automatizados. El diseño de la carcasa de polipropileno garantiza un transporte fluido desde la plataforma giratoria de almacenamiento hasta el punto de filtración.
- Los filtros de jeringa Whatman® Anotop® cuentan con una membrana inorgánica de óxido de aluminio Anopore® dentro de una carcasa de polipropileno y están diseñados específicamente para la preparación de muestras destinadas posteriormente a la cromatografía iónica y al análisis por HPLC. Estos dispositivos garantizan niveles muy bajos de lixiviación de aniones para los ensayos de cromatografía iónica.
- Los filtros de jeringa Whatman® GD/X son filtros para alta viscosidad que incorporan un prefiltro para permitir la filtración de materiales viscosos, densos o difíciles de filtrar con un alto contenido en sólidos, como ocurre en las muestras de análisis medioambientales y alimentarios.
- Los filtros de jeringa desechables Whatman® GD/XP, una variante de la gama GD/X, utilizan un conjunto de prefiltros de polipropileno, lo que hace que los GD/XP sean adecuados para muestras que requieran análisis de iones inorgánicos.
Filtros de jeringa Corning®
Los filtros de jeringa no estériles certificados para HPLC están disponibles con membranas de nailon, celulosa regenerada o politetrafluoroetileno (PTFE) en una carcasa de polipropileno para una mayor resistencia química. Los filtros de jeringa estériles, sometidos a pruebas de cultivo de tejidos, están disponibles con membranas de PES, celulosa regenerada o acetato de celulosa sin tensioactivos, en carcasas de polipropileno o de copolímero acrílico. El filtro de disco más grande, de 50 mm de diámetro, cuenta con una membrana de PTFE y una carcasa de polipropileno con conectores de espiga para manguera, y resulta ideal para filtrar disolventes o gases agresivos, así como para aplicaciones que requieran una ventilación estéril de gases. Al contar con una membrana hidrofóbica, también son ideales para proteger las líneas de vacío y las bombas.
Filtros sin jeringa Whatman® Mini-UniPrep®
Los filtros sin jeringa Whatman® Mini-UniPrep® ofrecen una forma más rápida y sencilla de eliminar partículas de las muestras que se preparan para su análisis mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y cromatografía líquida de ultra alta resolución (UHPLC). Mini-UniPrep® es un dispositivo de filtración premontado que consta de una cámara con capacidad de 0,4 ml y un émbolo. El émbolo contiene una membrana de filtración en un extremo y un tapón/septo preinstalado en el otro. El émbolo se presiona a través de la muestra en la cámara exterior y la presión positiva empuja el filtrado hacia el depósito del émbolo. El aire se escapa a través del orificio de ventilación hasta que se acopla el anillo de bloqueo, lo que proporciona un sellado hermético. En cuestión de segundos, el Mini-UniPrep® puede colocarse en cualquier dispositivo capaz de alojar viales de 2 ml para su inyección en el instrumento. El dispositivo Mini-UniPrep® está diseñado para encajar en cualquier muestreador automático que admita viales de 12 x 32 mm. Como alternativa, se puede perforar el septo con una aguja y extraer la muestra para su inyección manual en un analizador. Se puede utilizar con sistemas robóticos estándar en instrumentos de HPLC con agujas sensibles, lo que permite un mayor rendimiento. Para su uso en análisis rutinarios de HPLC/UHPLC, ensayos compuestos, precipitación de proteínas, ensayos de solubilidad, ensayos de disolución y filtración de muestras.
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.