Filtros de clarificación en profundidad y soluciones de pretratamiento
Nuestra gama de productos de clarificación ofrece flexibilidad a los fabricantes de productos biofarmacéuticos para la eliminación eficaz de células, restos celulares y otros contaminantes insolubles, así como la eliminación de impurezas de diferentes flujos de proceso, desde el desarrollo del proceso hasta la fabricación a gran escala. Los filtros de profundidad Millistak+®, Millistak+® HC Pro y Clarisolve® están disponibles en dispositivos Pod.
Filtros Millistak+® HC Pro
Filtros Millistak+® HC Pro
Se trata de filtros de profundidad totalmente sintéticos de alta capacidad para aplicaciones de clarificación primaria y secundaria y pulido posterior, disponibles en formato Pod para facilitar su instalación y uso.
Estos filtros son más limpios y tienen una mayor consistencia entre lotes en comparación con los medios filtrantes a base de tierra de diatomeas (DE) y celulosa (CE).
Filtros de profundidad Millistak+®
Filtros de profundidad Millistak+®
Estos filtros se ofrecen en formatos Pod y lenticular.
- Los filtros Millistak+® HC combinan múltiples capas de medios de profundidad cargados para mejorar la retención de partículas y la capacidad de filtrado en aplicaciones de clarificación y pulido.
- Los filtros Millistak+® CR40 contienen carbón activado en una matriz de celulosa y mejoran la eliminación de HCP e impurezas en aplicaciones de pulido.
- Los filtros Millistak+® DE son filtros de clarificación de una sola capa que contienen tierra de diatomeas y un aglutinante de resina cargada para aplicaciones de clarificación primaria o secundaria.
- Los filtros Millistak+® CE son filtros de clarificación de una sola capa que contienen celulosa para aplicaciones de clarificación primaria gruesa.
Filtros de profundidad y polímeros Clarisolve®
Filtros de profundidad Clarisolve® y polímeros floculantes
Los filtros de profundidad Clarisolve® ofrecen una estructura de densidad gradual diseñada para una clarificación primaria eficaz de las cosechas de cultivos celulares pretratadas.
- El pDADMAC (poli(cloruro de dialildimetilamonio)) es un polímero catiónico para la floculación de los restos celulares.
Apoyo para la cualificación, la evaluación de riesgos y la optimización de procesos
Como complemento a nuestra cartera de productos, el programa Emprove® ofrece tres tipos de expedientes para respaldar las diferentes etapas de las operaciones de desarrollo y fabricación, como la cualificación, la evaluación de riesgos y la optimización de procesos. Los expedientes consolidan datos completos de pruebas específicas de los productos, declaraciones de calidad e información normativa en un formato fácilmente accesible para simplificar sus necesidades de cumplimiento normativo.
Recursos relacionados
- Article: Synthetic Depth Filters as a Platform Approach for Virus Filtration
Explore synthetic depth filters as prefilters for parvovirus filtration to enhance viral safety, process economics, and filter capacity in recombinant protein and mAb purification.
- Guide: Clarification Portfolio
Single and multi-use products for the successful development and implementation of robust clarification processes.
- Brochure: Millistak+® Family and Clarisolve®
Discover Millistak+® family and Clarisolve® depth filters at a glance.
- Data Sheet: Millistak+® HC Pro Synthetic Depth Filters
Fully synthetic depth filters for clarification and downstream filtration applications.
- Data Sheet: Millistak+® Pod Carbon Depth Filter Media System
Millistak+® carbon (CR) depth filter media incorporates activated carbon for the removal of color and trace contaminants.
- Flyer: Optimized Packaging for Millistak+® and Clarisolve® Pod Depth Filters
Optimized packaging for our clarification pod depth filters to help you save time, reduce waste, and simplify operations – supporting your sustainability goals.
- Data Sheet: Clarification Solutions for Pre-treated Feed Streams
Together, the pDADMAC polymer, and Clarisolve® depth filters provide an effective solution for harvesting high cell density cultures that can be easily incorporated into current clarification platforms.
- Data Sheet: Millistak+® Pod Disposable Depth Filter System
High-Performance Pod Filters are Ideal for Primary and Secondary Clarification in Lab, Pilot and Process-scale Applications.
- Article: pDADMAC Flocculation in Monoclonal Antibody Production Processes – Overcoming Regulatory Challenges with Quality Risk Management
Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.
- Application Note: Scalability Studies for Millistak+® HC and Millistak+® HC Pro Micro 20 Devices
Scale-up and Scale-down Primary and Secondary Clarification with C0HC, D0HC, X0HC, C0SP, D0SP, and X0SP Media Grades.
- Article: Generic Process of Virus-Like Particle (VLP) Based Vaccine Manufacturing
A Virus-Like Particle (VLP) is a biological nanoparticle which consists of the protective protein shell of a virus.
- Guide: Millistak+® Pod Disposable Depth Filter Performance
This is a reference document to provide assistance in evaluating and validating Millistak+® Pod depth filters for clarification applications.
- Application Note: Millistak+® Activated Carbon for mAb Downstream Purification
This document demonstrates that Millistak+® Activated Carbon has the ability to reduce HCP present in Protein A elution pools under various solution conditions.
- Article: Membrane Filtration: Efficient Particle Retention and Bioburden Reduction in Bioprocessing Fluid Streams
Some prefilters reduce bioburden and can be used as a cost-effective alternative to sterilizing filters for bioburden control in bioprocessing.
- Application Note: DADMAC Flocculant Reagent for Use with Clarisolve® Depth Filters
pDADMAC improves the removal of contaminants by driving the charged flocculation of the negatively charged entities.
- User Guide: Pod Depth Filters
This document is a comprehensive guide for users of pod depth filters.
- User Guide: μPod® Filters
This document is a comprehensive guide for users of µPod® Filters.
Cómo estandarizar el enfoque de desarrollo del proceso para un proceso de clarificación en dos etapas, garantizando el desarrollo de una operación unitaria robusta y escalable.
pDADMAC para el pretratamiento de cultivos celulares mamíferos utilizando filtros de profundidad Clarisolve® para mejorar la clarificación primaria y secundaria de los alimentos floculados.
Únase para conocer casos prácticos sobre la separación eficaz de proteínas de células huésped (HCP), fragmentos de anticuerpos y sustancias de bajo peso molecular de soluciones que contienen anticuerpos monoclonales.
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.