Prefiltros para clarificación
Los prefiltros para clarificación Clarigard® y Polygard® eliminan las partículas en diferentes etapas de la producción biofarmacéutica. Estos filtros de polipropileno se ofrecen en formatos de cápsula y cartucho, con varios tamaños para adaptarse a las diferentes necesidades de la aplicación.
- Los filtros Clarigard® tienen una tasa de retención de partículas del 99,99 %, protegen las operaciones posteriores y ofrecen bajos extraíbles y una amplia compatibilidad química.
- Los filtros Polygard® proporcionan una gran capacidad de retención de la suciedad con una presión diferencial mínima. Estos filtros de tamaño de poro nominal pueden utilizarse para la eliminación de partículas de los líquidos y los gases en múltiples aplicaciones.
Productos
Recursos de productos relacionados
- Guide: Clarification Portfolio
Single and multi-use products for the successful development and implementation of robust clarification processes.
- Data Sheet: Polygard® CR Filters
Versatile depth filters for the clarification and prefiltration of process fluids.
- Data Sheet: Polygard® CN Filters
Versatile pleated filters for the clarification and prefiltration of process fluids.
- Data Sheet: Clarigard® Filters
High-performance filters for the clarification and prefiltration of process fluids.
- Article: pDADMAC Flocculation in Monoclonal Antibody Production Processes – Overcoming Regulatory Challenges with Quality Risk Management
Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.
- Application Note: Generic Process of Virus-like Particle (VLP) Based Vaccine Manufacturing
A Virus-Like Particle (VLP) is a biological nanoparticle which consists of the protective protein shell of a virus.
- Brochure: The Science of Managing Change for Filters
In a world where change is inevitable, we minimize the impact to your critical manufacturing process by following a thoughtful, step-by-step approach to change controls.