Carcasas para filtro
Tenemos la experiencia en el diseño, la ingeniería y la fabricación de carcasas que satisfacen las necesidades de la industria biofarmacéutica, así como los rigurosos requisitos de las organizaciones normativas globales. Nuestras carcasas ofrecen un rendimiento seguro y confiable y una uniformidad de separación de procesos para satisfacer las complejas necesidades de una amplia gama de aplicaciones de procesos.
Productos
Recursos relacionados
- Series 4000™ Single-round Filter Housings
The Series 4000™ single-round filter housing line provides a range of pre-configured designs to meet all your process and filtration needs.
- Series 4000™ Filter Housings User Guide
Series 4000™ housings are shipped with the housing, base, clamp and seal. Filter cartridges, pressure gauges and other accessories must be ordered separately.
- Aseptic Filter Formats: Selection Guide
This technical article provides a high level overview of different formats available to help guide product selection.
Nuestra línea de carcasas de filtro para un solo cartucho de la serie 4000™ proporciona una gama de diseños preconfigurados para satisfacer todos sus requisitos de proceso y filtración. Está disponible en diseños T-Line e In-Line, con una amplia gama de tamaños de entrada y salida.
- Disponible y listo para ser enviado a su ubicación
- Bajo volumen muerto para minimizar la pérdida de producto
- Mejor facilidad de limpieza (CIP/SIP)
- Paquete de documentación mejorada para garantizar el cumplimiento normativo
En todas las carcasas se utilizan componentes de acero inoxidable probados, lo que garantiza una calidad y un rendimiento uniformes. Algunos tamaños están disponibles con una base Code 7 dedicada a aplicaciones críticas y una gama completa de cartuchos para adaptarse a sus requisitos de aplicación.
Carcasa para cartucho sanitario Millidisk®
Las carcasas de cartucho Millidisk® están diseñadas para manejar los pasos de esterilización por filtración más cruciales para aplicaciones de procesamiento industrial. Las aplicaciones habituales son la esterilización por filtración de disoluciones acuosas y basadas en disolventes, la ventilación estéril de tanques y la filtración de gases estériles.
Carcasas de cartucho sanitarios Milligard®
La carcasa Milligard® es ideal para utilizar con cartuchos Millipore Code M en líquido o gas.
Carcasas Millistak+® y Millistak+® HC
Las carcasas de filtro de acero inoxidable Millistak+® 316L están diseñadas para la clarificación de líquidos de gran capacidad. Ofrecidos en varios tamaños para adaptarse a los diferentes volúmenes de proceso de producción, las carcasas Millistak+® complementan la capacidad de extracción, el rendimiento confiable y la eficiencia de nuestra extensa línea de cartuchos de filtración Millistak+® y Millistak+® HC.
Carcasas de cartuchos sanitarios Optiseal ®
La carcasa Optiseal® está diseñada para la esterilización por filtración de disoluciones acuosas y gases utilizando filtros de cartucho Optiseal®. La carcasa cuenta con respiraderos, desagües y conexiones fáciles de limpiar, lo que permite una esterilización completa.