Merck
Filtros antivirus
Las cápsulas Viresolve® Barrier y los dispositivos Viresolve® Pro se utilizan para garantizar la seguridad viral en los medios de cultivo celular y en los procesos posteriores. Parece ser una colección de periféricos y componentes informáticos antiguos.
La seguridad viral es un factor clave en la fabricación de productos biológicos y resulta fundamental para garantizar la seguridad de los medicamentos para los pacientes. La filtración viral, o nanofiltración, separa los virus en función de su tamaño y constituye un componente importante para garantizar la seguridad viral en el procesamiento posterior. Nuestras fiables soluciones Viresolve® son los productos de referencia que su trabajo se merece.
Productos
Mostrando de 1 a 20 de 77
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 77
Comparar
Número de producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 77 resultados
Recursos relacionados
Página 1 de 3
Solución Viresolve® Pro para la filtración de virus en las etapas posteriores
La solución Viresolve® Pro ofrece una plantilla completa y flexible para la eliminación de virus en el procesamiento posterior tanto de anticuerpos monoclonales (mAbs) como de proteínas recombinantes. Esta solución de filtración de virus de eficacia probada ofrece los más altos niveles de retención de virus y productividad en una amplia gama de condiciones de funcionamiento.
Entre sus principales ventajas se incluyen:
  • Alta capacidad de masa para mejorar la rentabilidad del proceso
  • Alto flujo para un procesamiento más rápido
  • Rendimiento constante de un lote a otro
  • Retención viral robusta: eliminación ≥ 4 log de parvovirus
Estos filtros desechables son fáciles de usar y se ofrecen en formatos de pequeña escala para el desarrollo de procesos y estudios de eliminación viral, así como en formatos más grandes para la fabricación piloto y comercial. Todos los dispositivos Viresolve® Pro se someten a pruebas de integridad al 100 % durante su fabricación, lo que garantiza la calidad y la consistencia.
Prefiltros para un rendimiento de filtración constante
Los prefiltros retienen los agregados proteicos y otras impurezas del proceso que limitan la capacidad de los filtros de virus de poros pequeños, como el dispositivo Viresolve® Pro. La implementación de prefiltros mejora la capacidad y la consistencia de las operaciones de filtración de virus. Nuestra gama de prefiltros incluye:
  • Viresolve® Pro Shield: filtro de membrana con superficie modificada y química de adsorción por intercambio catiónico, que ofrece estabilidad frente a álcalis y bajos niveles de sustancias extraíbles
  • Viresolve® Pro Shield H: filtro de membrana con superficie modificada y química de adsorción de modo mixto, que ofrece estabilidad frente a cáusticos y bajos niveles de sustancias extraíbles
  • Viresolve® Prefilter: filtro de profundidad adsortivo que permite la unión adsortiva y hidrofóbica de modo mixto, compatible con el autoclave
Estos filtros desechables son fáciles de usar y se ofrecen en formatos de pequeña escala para el desarrollo de procesos y estudios de eliminación viral, así como en formatos más grandes para la fabricación piloto y comercial.
Patrones de calidad y documentación
Los filtros Viresolve® cuentan con el respaldo del Programa Emprove®, que proporciona tres tipos de expedientes para respaldar las diferentes etapas de las operaciones de desarrollo y fabricación, tales como la cualificación, la evaluación de riesgos y la optimización de procesos. Los expedientes consolidan datos exhaustivos de ensayos específicos del producto, declaraciones de calidad e información reglamentaria en un formato fácilmente accesible.
La solución Viresolve® Pro complementa nuestra amplia cartera de productos y servicios, respaldada por equipos con décadas de experiencia técnica que proporcionan soluciones completas para satisfacer sus necesidades de seguridad viral.
Inicie sesión para continuar.
¿No tiene una cuenta?
Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.