Filtros y componentes de un solo uso Emprove®
La información es crucial para que los fabricantes de medicamentos seleccionen las tecnologías de filtración y de un solo uso. Nuestra cartera de componentes de un solo uso y de filtros Emprove® ampliada, que responde a la demanda de mayor transparencia en todo el sector, cubre ahora todas las etapas principales del proceso biofarmacéutico. De este modo, usted puede avanzar en el desarrollo de sus productos con confianza.
Si le interesa conocer datos extraíbles u otro contenido premium, puede descargar expedientes de prueba, como el de datos de ensamblajes personalizados, productos químicos y fungibles.
Nuevo expediente de calificación avanzada (para montajes Mobius personalizados)
El expediente de calificación avanzada se personaliza con información específica para su montaje. Puede adquirir el expediente aislado o puede suscribirse a Emprove® Suite
| Respalda la calificación del producto y acelera la preparación de las solicitudes de registro. Incluye contenido sobre el proceso de fabricación, especificaciones del producto y diversos criterios de calificación. |
|
| Propicia la optimización de procesos y la evaluación de riesgos de seguridad con un perfil de extraíbles detallado (protocolo de extraíbles BPOG y USP <665> e información sobre impurezas elementales (ICH Q3D). |
|
** Pruebas de extraíbles de los componentes poliméricos de un solo uso utilizados en la fabricación biofarmacéutica, BioPhorum, publicada en abril de 2020 y USP <665>, Componentes plásticos y sistemas utilizados para la fabricación de especialidades farmacéuticas y especialidades y productos biofarmacéuticos, finalizado en noviembre de 2021, efectivo en mayo de 2006.
Expedientes Emprove® para filtros y componentes de un solo uso
Todos nuestros productos de gran calidad vienen acompañados de expedientes Emprove®, que proporcionan la información optimizada que necesita para acelerar el proceso de comercialización de su medicamento. Contienen:
Documentación de cualificación del material
Respalda la calificación del producto y acelera la preparación de las solicitudes de registro. Incluye contenido sobre el proceso de fabricación, las especificaciones de los productos y varios criterios de cualificación (datos de validación de los productos), declaraciones normativas y mucho más. |
| Gratuito* |
| ** Pruebas de extraíbles de los componentes poliméricos de un solo uso utilizados en la fabricación biofarmacéutica, BioPhorum, publicada en abril de 2020 y el borrador de USP <665>, Componentes plásticos y sistemas utilizados para la fabricación de especialidades farmacéuticas y especialidades y productos biofarmacéuticos, publicado en septiembre de 2020. | ||
Documentación de gestión de calidad
Responde preguntas durante la evaluación de riesgos de calidad. Proporciona información valiosa sobre cómo se controlan los atributos de variabilidad de la calidad. |
| Gratuito |
Documentación de excelencia operativa
Propicia la optimización de procesos y la evaluación de riesgos de seguridad con un perfil de extraíbles detallado (protocolo de extraíbles BPOG y el borrador de USP <665> e información sobre impurezas elementales (ICH Q3D). |
| |
| ** Pruebas de extraíbles de los componentes poliméricos de un solo uso utilizados en la fabricación biofarmacéutica, BioPhorum, publicada en abril de 2020 y el borrador de la USP <665>, Componentes plásticos y sistemas utilizados para la fabricación de especialidades farmacéuticas y especialidades y productos biofarmacéuticos, publicado en septiembre de 2020. | ||
Grupos de productos de filtración y componentes de un solo uso EMPROVE®*
Para obtener una descripción general de los productos de nuestra cartera y de la disponibilidad de los expedientes, seleccione cualquier familia de productos a continuación.
*Estado para el primer trimestre de 2023, en constante actualización.
Filtros de TFF
| Filtro | Documentación de cualificación del material | Documentación de gestión de calidad | Documentación de excelencia operativa |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cápsulas Pellicon® con membrana Ultracel® | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro de perfusión Cellicon® | ✓ | ✓ |
Filtros para virus
| Filtro | Documentación de cualificación del material | Documentación de gestión de calidad | Documentación de excelencia operativa |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Viresolve® Pro Modus y Magnus Shield | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viresolve® Pro Modus y Magnus Shield H | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtros
Películas de recipiente de proceso
| Película PureFlex™ | Documentación de cualificación del material | Documentación de gestión de calidad | Documentación de excelencia operativa |
|---|---|---|---|
Películas PureFlex™ para recipientes de procesos de un solo uso | ✓ |
| ✓ |
Películas PureFlex™ Plus para recipientes de procesos de un solo uso | ✓ |
| ✓ |
| Película para recipientes de proceso de un solo uso Ultimus® | ✓ | ✓ |
Montajes
Montaje | Documentación de calificación de los materiales | Documentación de gestión de calidad | Documentación de excelencia operativa | Documentación de calificación avanzada |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | |
Montajes Mobius® personalizados |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ | ✓ | |||
| ✓ | ✓ | |||
| ✓ | ✓ | |||
Sistema de muestreo estéril con tubo cónico de 15 ml NovaSeptum® GO | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | TBD |
|
| |
| ✓ | TBD |
|
| |
| Montaje Mobius® Essential, tubos, MPC | ✓ | TBD | ||
| ✓ | TBD |
|
| |
| ✓ | TBD |
|
| |
| ✓ | TBD |
|
| |
| ✓ | TBD |
|
| |
| ✓ | TBD |
|
| |
| ✓ | TBD |
|
| |
| ✓ | TBD |
|
|
Conectores Lynx®
| Conector Lynx® | Documentación de cualificación del material | Documentación de gestión de calidad | Documentación de excelencia operativa |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ |
FILTROS DE PROCESO/PROFUNDIDAD
| Filtro | Documentación de cualificación del material | Documentación de gestión de calidad | Documentación de excelencia operativa |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cápsulas Milligard®PES de escala pequeña y T-Line | ✓ | ✓ | |
| Filtros de profundidad Pod a escala de procesos Millistak+®HC Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtros de profundidad Clarisolv® | ✓ | ✓ |
Acelere la evaluación de riesgos de sus extraíbles
En todos los componentes poliméricos, como los filtros y los sistemas de un solo uso utilizados en la fabricación biofarmacéutica, debe evaluarse la seguridad mediante una evaluación de los extraíbles y los posibles lixiviables. Los extraíbles son compuestos que pueden extraerse de estos materiales, mientras que los lixiviables son compuestos que lixivian de los materiales a la corriente del proceso. Comprender los extraíbles es esencial, ya que puede ayudar a identificar los lixiviables que pueden entrar en una corriente de proceso.
Con nuestro programa Emprove®, el desarrollo de un perfil de extraíbles para filtros y sistemas de un solo uso ya no requiere una recopilación intensiva en tiempo y recursos de una gran cantidad de datos. En su lugar, nuestra documentación para excelencia operativa Emprove® le proporciona datos fiables de extraíbles basados en las normas y directrices del sector establecidas por el protocolo de análisis normalizado del Grupo de operaciones de BioPhorum (BPOG) y los capítulos de la USP <665>. Los conjuntos de datos generados facilitan la evaluación de los riesgos de seguridad y aceleran de este modo su capacidad para identificar posibles lixiviables y calcular la exposición del paciente en función de las condiciones del proceso, la superficie total en contacto con el producto, el tamaño del lote y la dosis máxima diaria del fármaco final.
| Requisitos de BPOG | USP <665> | Enfoque del programa Emprove® |
|---|---|---|---|
Alcance | Componentes de un solo uso en contacto con la trayectoria del líquido (para fabricación biofarmacéutica) | Componentes y dispositivos de un solo uso y de varios usos con contacto con la trayectoria de los líquidos (para la fabricación de especialidades farmacéuticas, y para la fabricación de principios activos y medicamentos biofarmacéuticos) | Componentes y dispositivos de un solo uso y de usos múltiples con contacto con la trayectoria de los líquidos, todos los productos existentes y nuevos pertinentes |
Disolventes | 1. Etanol al 50 % 2. NaOH 0,5 N 3. Ácido fosfórico 0,1 M 4. WFI | 1. KCl 0,2 M, pH 3 (C1) 2. Tampón fosfato 0,1 M, pH 10 (C2) 3. Etanol al 50 % (C3) | = BPOG + USP <665> |
Métodos analíticos | HPLC-PDA/MS (APCI, ESI, +/-) ICP/MS, GCMS-DI, GCMS-HS (TOC, pH, NVR) | Descritos en USP <1663> Mayor alcance en la selección de métodos | BPOG, además de cromatografía iónica |
Momentos | 1-3, dependiendo del componente | Descritos en USP <1663> Mayor alcance en la selección de métodos | = BPOG + USP <665> |
Pretratamiento | “… debe pretratarse de la misma manera antes de … análisis de extraíbles…” | “… probados cuando han sido acondicionados o procesados de manera compatible con su uso previsto y según se especifica en las instrucciones de uso del fabricante.” | Pruebas e informes separados para la irradiación gamma o el pretratamiento en autoclave Sin preenjuague a menos que sea necesario (peor caso) |
Un espectro completo de servicios para la evaluación de riesgos de extraíbles y lixiviables
Junto con nuestros expertos de los servicios de validación BioReliance®, ofrecemos un mayor nivel de confianza en la evaluación de los riesgos de seguridad mediante una cuidadosa selección de materiales bien caracterizados, experiencia en la identificación y el análisis de datos de los posibles lixiviables (o extraíbles específicos del proceso) y experiencia en el diseño y la ejecución de estudios de lixiviables según necesidad. Dado que cada producto y proceso es único, adaptamos nuestro enfoque para ofrecer los mejores servicios de su clase y resultados sólidos que cumplan las normas globales del sector, incluso a medida que éstas siguen evolucionando.
Expediente de cualificación avanzada EMPROVE® e informes de extraíbles de los componentes
El Expediente de cualificación avanzada para los montajes Mobius que contienen varios componentes incluye información sobre el montaje y los componentes para respaldar la cualificación y la seguridad del paciente. Se incluyen los conjuntos de datos extraíbles que están disponibles de forma individual a través de los expedientes de excelencia operativa (película, conectores y filtros) y los informes de extraíbles de los componentes de terceros. Para evaluar su producto y proceso específicos, puede contar con más asistencia mediante las consultas y servicios de los Servicios de validación. El expediente de cualificación avanzada o los informes sobre materiales extraíbles de componentes individuales pueden obtenerse en los enlaces siguientes.
Montajes
Montaje | Enfoque de prueba | Materiales de construcción / resina | Pretratamientot | Acceso a los datos de materiales extraíbles |
|---|---|---|---|---|
| Montaje de un solo uso Mobius® (evaluación completa de los componentes) | BPOG, USP <665> | Múltiples componentes en función del montaje | Gamma | Documentación de calificación avanzada |
BPOG, USP <665> | Componente específico | Gamma | Informe de los materiales extraíbles de los componentes Emprove® |
Documentación de excelencia operativa Emprove® por familia de productos
Mediante consulta a los servicios de validación Bioreliance®, y sus servicios, puede mejorarse aún más la interpretación completa de los conjuntos de datos de extraíbles de nuestros expedientes de excelencia operativa para su producto y proceso específicos. Para obtener una descripción general de los expedientes de excelencia operativa disponibles, seleccione cualquier familia de productos a continuación.
* P/N significa referencia de la pieza. Las referencias de las pieza indicadas son genéricos para la familia. Sustituya sus referencias específicas según corresponda.
Conectores Lynx®
Conector | Enfoque de prueba | Materiales de construcción / resina | Pretratamientot | P/N representativo** |
|---|---|---|---|---|
Riesgo medio BPOG / USP | PS, silicona, acero inoxidable, PS reforzado con fibra de vidrio | Gamma | CDRXXXN05 | |
Riesgo medio BPOG / USP | PS, silicona | Gamma | SSCXHBXAXX | |
Riesgo medio BPOG / USP | PS, silicona | Gamma | STCXXXXXXX |
FILTROS DE PROCESO/PROFUNDIDAD
Filtro | Enfoque de prueba | Materiales de construcción / resina | Pretratamientot | P/N representativo** |
|---|---|---|---|---|
| Cápsulas de filtración Milligard® PES | Riesgo elevado BPOG / USP | PES, PP | Autoclave | KMXXXXXXXX |
| Cartuchos de filtración Milligard® PES | Riesgo elevado BPOG / USP | PES, PP | Gamma | CMXXXXXXXX |
Filtros de profundidad Pod a escala de proceso Millistak+® HC Pro (C0SP y D0SP) | Riesgo elevado BPOG / USP | PP, sílice | NA* | MC0SPXXXXX, MD0SPXXXXX |
Filtros de profundidad Pod a escala de procesos Millistak+® HC Pro (X0SP) | Riesgo elevado BPOG / USP | PP, sílice | NA* | MX0SPXXXXX |
Película de recipiente de proceso
Película de recipiente de proceso | Enfoque de prueba | Materiales de construcción / resina | Pretratamientot | P/N representativo** |
|---|---|---|---|---|
Película PureFlex™ Plus para recipientes de procesos de un solo uso | Riesgo medio BPOG / USP | ULDPE, EVOH, EVA | Gamma | NA* |
Película PureFlex™ para recipientes de procesos de un solo uso | Riesgo medio BPOG / USP | ULDPE, EVOH, EVA | Gamma | NA* |
| Película Ultimus® para recipientes de procesos de un solo uso | Riesgo elevado BPOG / USP | ULDPE, EVOH, EVA | Gamma | NA* |
Filtros esterilizantes
Filtros de TFF
Filtro de TFF | Enfoque de prueba | Materiales de construcción / resina | Pretratamiento | P/N representativo** |
|---|---|---|---|---|
Riesgo elevado BPOG / USP | PES, PP, PE | NA | P3B0XXXXX | |
Riesgo elevado BPOG / USP | Celulosa compuesta regenerada, PP, PE | NA | P3C0XXXXX | |
Riesgo elevado BPOG / USP | Celulosa compuesta regenerada, PP, PE | Gamma | PCC030CXX, PCC030CXXX |
Filtros para virus
Filtros para virus | Enfoque de prueba | Materiales de construcción / resina | Pretratamientot | P/N representativo** |
|---|---|---|---|---|
Riesgo elevado BPOG / USP | PES, PVDF, silicona | N/A | VPMDXXXXXX, | |
| Unidades Viresolve® Pro Magnus | Riesgo elevado BPOG / USP | PES, PVDF, silicona | N/A | VPMGXXXXXX |
| Viresolve® Pro Modus y Magnus Shield | Riesgo elevado BPOG / USP | PES, PVDF, silicona | N/A | VPPSXXXXXX |
| Viresolve® Pro Modus y Magnus Shield H | Riesgo elevado BPOG / USP | PES, PVDF, silicona | N/A | VPPHXXXXXX |
EL NUEVO PAQUETE EMPROVE®: ACELERE SU PASO POR LO COMPLEJO CON CONFIANZA
El cumplimiento con las Buenas prácticas de fabricación actuales es un proceso continuo. Los cambios son inevitables. Las auditorías y revisiones periódicas son necesarias.
Tome asiento: el paquete Emprove® está aquí para mejorar su viaje de evaluación de riesgos. Esta plataforma digital de IaaS (la información como un servicio) será su copiloto que respaldará su necesidad de contar con un acceso conveniente a información fiable, en cualquier lugar y en cualquier momento. La suscripción le ayudará a mantenerse al día: Usted no solo podrá encontrar, ver y descargar fácilmente los expedientes Emprove® , sino también podrá suscribirse a la notificación de actualizaciones para estar informado sobre los cambios en los documentos. Además puede generar métricas e informes de descarga de los expedientes Emprove®, y mucho más.
En última instancia, una suscripción al paquete Emprove® le permite:
- beneficiarse de toda la oferta en el paquete Emprove®
- colaborar y compartir la información globalmente
- acelerar su camino a través de la complejidad de los registros con confianza
Recursos de productos relacionados
- Webinar: Challenges Using Multiple Single-use Systems: Functionality Versus Extractables and Leachables
Explore Single Use component compatibility and extractables and leachables in manufacturing processes.
- Webinar: Process Equipment Characterization – How Standardized Extractables Data Support E&L Risk Sssessment
Gain insights into extractables & leachables evaluation workflows and collaborative risk mitigation in single-use materials.
- White Paper: The Role of BPOG Extractables Data in the Effective Adoption of Single-Use Systems
Discover the advantages and potential risks of single-use systems in biomanufacturing, including the importance of assessing and mitigating extractables and leachables.
- Article: Reducing the Need for Animal Testing for Biological Reactivity in Polymer Characterization
Get an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, bioreactivity testing, and our organization's in vitro test methods.
- Article: Aiding Material Qualification and Risk Assessment for Single-use Biomanufacturing
Learn how single-use technologies offer advantages while requiring preparative work, including managing extractables and leachables.
- Brochure: Enabling a More Robust Risk Assessment
Discover How the Emprove® Programs Simplify Qualification, Risk Assessment, and Process Optimization.
- Article: Successfully Navigate the Regulatory Landscape for Chemicals and Single-Use Consumables
Get an overview of terminology and key considerations related to regulatory expectations for chemical raw materials and qualification of components and single-use assemblies including extractable and leachable testing.
Para suscribirse hoy mismo, solo tiene que rellenar y enviar el siguiente formulario de respuesta después de leer nuestros términos y condiciones Emprove®.