Nombre del producto
CD40 human recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
Referencia del producto
5093
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
Concentration0.45-0.55 mg/ml
Purity (SDS-PAGE)≥90%
SterilizationFiltration (0.2 µ)