Nombre del producto
DL-2-Amino-3-phosphonopropionic acid
Referencia del producto
A4910
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
20263-06-3
Peso molecular
169.07
Ensayo
Especificación
APPEARANCEWHITE POWDER
SOLUBILITYCLEAR COLORLESS SOLUTION AT 50MG/ML IN 1M AMMONIUM HYDROXIDE
IR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
WATER BY KARL FISCHER< OR = 10%
CARBON *20.8 TO 21.8%
NITROGEN *8.0 TO 8.6%
PURITY BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY> OR = 98%
* ANHYDROUS BASIS
DOCUMENT #A4910/07/14/09/2