Nombre del producto
L-Alanine 4-methoxy-β-naphthylamide hydrochloride
Referencia del producto
A5414
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
3438-14-0
Peso molecular
280.75
Ensayo
Especificación
APPEARANCEWHITE TO OFF-WHITE POWDER
SOLUBILITYCLEAR COLORLESS TO FAINT YELLOW SOLUTION AT 50MG/ML OF METHANOL
IR SPECTRUMCONSISTENT WITH STRUCTURE
NITROGEN *9.6 TO 10.3%
SOLVENT CONTENTNMT 10%
PURITY BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHYNLT 98%
NOTE* CORRECTED FOR SOLVENT CONTENT
DOCUMENT # A5414/09/27/99/2