Nombre del producto
Anti-ZFP106 antibody produced in rabbit affinity isolated antibody
Referencia del producto
AV33279
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
Concentration0.5-1 mg/ml
ELISANot Verified
Western BlottingAntibody dilution: 1 µg/ml
ImmunohistochemistryNot Verified
ImmunofluorescenceNot Verified
ImmunoprecipitationNot Verified
Flow CytometryNot Verified
Chromatin ImmunoprecipitationNot Verified